Masterflex® Touch Screen Syringe Pump Microliter Rack, for 4 Syringes
Artikelnr. MFLX74905-62
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Holen Sie mit diesem Zubehör das Beste aus Ihren Masterflex®-Spritzenpumpen heraus.
- Optimieren Sie die Leistung Ihrer Masterflex-Pumpen
Teile und Zubehör für Masterflex Spritzenpumpen.
- Bezeichnung:Spritzenpumpe Mikroliterrack
- Environmentally Preferable:
- Modell:74905-62
- Syringe size accepted:0,5 µl - 10 ml
- Garantie:1 year
- VE:1
- No. of syringes:4
Frequently Bought Together