Masterflex® Kreiselpumpe in Blockbauweise, 18 GPM, 316 SS, Selbstansaugend ODP; 12 VDC
Artikelnr. MFLX72021-31
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Kompakte Edelstahlpumpen, erhältlich für DC- und AC-Eingangsleistung.
- Edelstahl 316 eignet sich besonders zur korrosionsbeständiges Material beim Pumpen vieler Flüssigkeiten
- Für viele Pumpen sind 12- und 24-VDC-Versionen erhältlich
- Bei selbstansaugenden Modellen ist eine Saughöhe von 12 Fuß möglich
- Chemikalienbeständiges Design
- Maximale Flussrate 18 GPM
- Maximale Kopfhöhe 17 ft
- Erhältlich mit offenem, tropfsicherem Motor
Die 316 SS-Pumpen eignen sich für viele kommerzielle und industrielle Anwendungen, bei denen eine gute chemische Kompatibilität zum Massentransfer der Systemflüssigkeit erforderlich ist. Eine Balg-Gleitringdichtung aus Kohlenstoff/Keramik/Viton® ist bei allen Pumpen Standard.
Die abisolierten Kabelenden ermöglichen eine einfache Integration innerhalb Ihres Systems.
Delivery: Mit abisolierten Kabelenden.
- Maximale Durchflussrate:68,1 L/min (18 gal./min)
- Leistung:12 VDC; 9 A
- Max. Druck:150 psi
- Bezeichnung:316 SS Kreiselpumpe mit niedrigem Fluss in Blockbauweise, 18 gal./min, 12VDC
- Höhe:15,8 cm
- Länge:23,9 cm
- Seq:10
- Environmentally Preferable:
- Modell:72021-31
- Duty cycle continuous:Ja
- Inlet connection:0,75 NPT(F)
- Outlet connection:0,75 NPT(F)
- Motor type:ODP
- Max. temperature:60 °C (140 °F)
- Garantie:1 Jahr
- VE:1
- Breite:11,4 cm
- Max. head:5,2 m (17 ft.)
Frequently Bought Together