ContactUsLinkComponent
Masterflex® Kreiselpumpe in Blockbauweise, 28 GPM, 316 SS, niedriger Fluss; TENV; 230 VAC
Artikelnr. MFLX72021-26
CSA Certified
undefined
Masterflex® Kreiselpumpe in Blockbauweise, 28 GPM, 316 SS, niedriger Fluss; TENV; 230 VAC
Artikelnr. MFLX72021-26
CSA Certified
Über diesen Artikel
Kompakte Edelstahlpumpen, erhältlich für DC- und AC-Eingangsleistung.
  • Edelstahl 316 eignet sich besonders zur korrosionsbeständiges Material beim Pumpen vieler Flüssigkeiten
  • Für viele Pumpen sind 12- und 24-VDC-Versionen erhältlich
  • Bei selbstansaugenden Modellen ist eine Saughöhe von 12 Fuß möglich
  • Chemikalienbeständiges Design
  • Maximale Flussrate 28 GPM
  • Maximale Kopfhöhe 32 ft
  • Erhältlich mit komplett geschlossenem nicht belüftetem, tropfsicherem Motor
Die 316 SS-Pumpen eignen sich für viele kommerzielle und industrielle Anwendungen, bei denen eine gute chemische Kompatibilität zum Massentransfer der Systemflüssigkeit erforderlich ist. Eine Balg-Gleitringdichtung aus Kohlenstoff/Keramik/Viton® ist bei allen Pumpen Standard.
Die abisolierten Kabelenden ermöglichen eine einfache Integration innerhalb Ihres Systems.
Delivery: Mit abisolierten Kabelenden.
  • Maximale Durchflussrate:
    106 L/min (28 gal./min)
  • Leistung:
    230 VAC
  • Bezeichnung:
    316 SS Kreiselpumpe mit niedrigem Fluss in Blockbauweise, 28 gal./min, 230V
  • Höhe:
    15,2 cm
  • Länge:
    21,6 cm
  • Seq:
    09
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    72021-26
  • Duty cycle continuous:
    Ja
  • Inlet connection:
    0,75 NPT(F)
  • Outlet connection:
    0,75 NPT(F)
  • Motor type:
    TENV
  • Max. temperature:
    60 °C (140 °F)
  • Garantie:
    1 Jahr
  • VE:
    1
  • Breite:
    10,2 cm
  • Max. head:
    16 ft.
Frequently Bought Together