Masterflex® Mechanisch Gekoppelte Kreiselpumpe mit hoher Förderhöhe, 304 SS, 180 GPM; 115-230 VAC
MFLX70725-32
CE Compliant
IP55 washdown
Robuster Dauerbetrieb mit Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit.
- Die Blockbauweise spart Platz; vereinfacht Wartung und Installation
- Endkomponenten für Flüssigkeiten aus Edelstahl bieten Korrosionsbeständigkeit
- Vielseitiges Montieren, horizontale oder vertikale Montage möglich
- Rückseitig ausziehbare Bauweise ermöglicht Wartung von Laufrad und Dichtung, ohne die Saug- und Auslassanschlüsse zu beeinträchtigen
- Der Auslass in der Mitte der Oberseite und die Fußstütze unter dem Gehäuse sorgen für Selbstentlüftung und reduzieren Fehlausrichtungen aufgrund von Rohrlasten
- Hohe Betriebseffizienz senkt die Betriebskosten
- Maximale Flussrate 180 GPM
- Maximale Kopfhöhe 260 ft
- Betrieb mit 230/460 VAC
Die mechanisch gekoppelten Kreiselpumpen aus Edelstahl 304 eignen sich ideal für Lebensmittel- und Pharmaverarbeitungsanlagen sowie Wasser- und Abwasseraufbereitungszentren. Sie verfügen über hochwertige Gleitringdichtungen und O-Ringe. Optional sind auch Materialien für Hochtemperatur- und Chemieanwendungen erhältlich. Kontaktieren Sie einen Anwendungsspezialist bei Avantor für weitere Informationen.
: Inklusive Klemmenkasten für die Festverdrahtung.
- Maximale Durchflussrate:681,3 L/min (180 gal./min)
- Leistung:230/460 VAC; 60 Hz; 12,0/6,0 A
- Max. Druck:8,6 bar (125 psi)
- Max. Viskosität:352 cP
- Bezeichnung:304 SS Mechanisch Abgedichtete Pumpe; 180 gal./min/ 260 ft, 10 HP 230/460V
- Höhe:52,7 cm
- Länge:34 cm
- Seq:07
- Environmentally Preferable:
- Modell:70725-32
- Wetted materials:304 SS Pumpenkopf und Flügelrad; SS-Schaft; Type 21 mechanische Dichtungen (Carbon gg. Keramik/Viton®); und Viton O-Ringe
- Duty cycle continuous:Ja
- Inlet connection:2" Flansch
- Motor hp:10
- Outlet connection:1,25" Flansch
- Motor type:TEFC
- Max. temperature:100 °C (212 °F)
- Garantie:1 Jahr
- VE:1
- Breite:29,4 cm
- Max. head:79,2 m (260 ft.)
- Max. motor RPM:3450 rpm
Frequently Bought Together