Masterflex® Mechanisch Gekoppelte Kreiselpumpe mit hoher Förderhöhe, 304 SS, 80 GPM; 115-230 VAC
Catalog # MFLX70725-11
Supplier: Avantor Fluid Handling
1 year warranty
About this item
Robuster Dauerbetrieb mit Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit.
- Die Blockbauweise spart Platz; vereinfacht Wartung und Installation
- Endkomponenten für Flüssigkeiten aus Edelstahl bieten Korrosionsbeständigkeit
- Vielseitiges Montieren, horizontale oder vertikale Montage möglich
- Rückseitig ausziehbare Bauweise ermöglicht Wartung von Laufrad und Dichtung, ohne die Saug- und Auslassanschlüsse zu beeinträchtigen
- Der Auslass in der Mitte der Oberseite und die Fußstütze unter dem Gehäuse sorgen für Selbstentlüftung und reduzieren Fehlausrichtungen aufgrund von Rohrlasten
- Hohe Betriebseffizienz senkt die Betriebskosten
- Maximale Flussrate 80 GPM
- Maximale Kopfhöhe 75 ft
- Betrieb mit 115/230 VAC
Die mechanisch gekoppelten Kreiselpumpen aus Edelstahl 304 eignen sich ideal für Lebensmittel- und Pharmaverarbeitungsanlagen sowie Wasser- und Abwasseraufbereitungszentren. Sie verfügen über hochwertige Gleitringdichtungen und O-Ringe. Optional sind auch Materialien für Hochtemperatur- und Chemieanwendungen erhältlich. Kontaktieren Sie einen Anwendungsspezialist bei Avantor für weitere Informationen.
Delivery: Inklusive Klemmenkasten für die Festverdrahtung.
- Maximale Durchflussrate:302,8 L/min (80 gal./min)
- Leistung:115/230 VAC; 60 Hz; 14,8/7,4 A
- Max. Druck:8,6 bar (125 psi)
- Max. Viskosität:352 cP
- Bezeichnung:Pumpe aus 304 Edelstahl, 80 gal./min, 115/230 VAC 70725-11
- Höhe:24,4 cm
- Länge:34,45 cm
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Modell:70725-11
- Wetted materials:304 SS Pumpenkopf und Flügelrad; SS-Schaft; Type 21 mechanische Dichtungen (Carbon gg. Keramik/Viton®); und Viton O-Ringe
- Duty cycle continuous:Ja
- Inlet connection:1,5 NPT(F)
- Motor hp:1-1/2
- Outlet connection:1 NPT(F)
- Motor type:TEFC
- Max. temperature:100 °C (212 °F)
- Garantie:1 Jahr
- VE:1
- Breite:270 mm
- Max. head:75 ft.
- Max. motor RPM:3450 rpm
Frequently Bought Together