Masterflex® Mechanisch Gekoppelte Kreiselpumpe 304 SS, 40 GPM, Vertikal; 115/230 VAC
Catalog # MFLX70725-01
Supplier: Avantor Fluid Handling
IP55 washdown
About this item
Chemikalienbeständige Pumpenköpfe sorgen für zuverlässige Leistung und kontinuierlichen Betrieb.
- Das mechanisch gekoppelte Design spart Platz und vereinfacht Installation und Wartung
- Rückseitig ausziehbare Konstruktion – Montage und Überholung von Flügelrad und Dichtung ohne Verformung der Saug- und Druckanschlüsse
- Der Auslass in der Mitte der Oberseite und die Fußstütze unter dem Gehäuse sorgen für Selbstentlüftung und reduzieren Fehlausrichtungen aufgrund von Rohrlasten
- Maximale Flussrate 40 GPM
- Maximale Kopfhöhe 100 ft
Die mechanisch gekoppelten Kreiselpumpen aus Edelstahl 304 eignen sich ideal für Lebensmittel- und Pharmaverarbeitungsanlagen sowie Wasser- und Abwasseraufbereitungszentren. Sie verfügen über hochwertige Gleitringdichtungen und O-Ringe. Optional sind auch Materialien für Hochtemperatur- und Chemieanwendungen erhältlich. Kontaktieren Sie einen Anwendungsspezialist bei Avantor für weitere Informationen.
Delivery: Inklusive Kabelkanal für die Festverdrahtung.
- Maximale Durchflussrate:151,4 L/min (40 gal./min)
- Leistung:115/230 VAC; 60 Hz; 8,6/4,3 A; 1-Phase
- Max. Druck:8,6 bar (125 psi)
- Max. Viskosität:352 cP
- Bezeichnung:304 SS Mechanisch Gekoppelte Pumpe, 40 gal./min, 115/230 VAC; Vert.
- Höhe:33,3 cm
- Länge:24,4 cm
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Modell:70725-01
- Wetted materials:304 SS Pumpenkopf und Flügelrad; SS-Schaft; Type 21 mechanische Dichtungen (Carbon gg. Keramik/Viton®); und Viton O-Ringe
- Duty cycle continuous:Ja
- Inlet connection:1,25 NPT(F)
- Motor hp:1-1/2
- Outlet connection:1 NPT(F)
- Motor type:TEFC
- Max. temperature:100 °C (212 °F)
- Garantie:1 Jahr
- VE:1
- Breite:27 cm
- Max. head:30,4 m (100 ft.)
- Max. motor RPM:3450 rpm
Frequently Bought Together