Masterflex® Schwebekörper-Durchflussmesser-Kit ohne Ventil, Direktableseskala, Acrylgehäuse und Messingfittings; 2,5 L/min Luft
Artikelnr. MFLX34500-18
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Sieben austauschbare Skalen für Routinegase und Wasser bieten Flexibilität.
- Direkt ablesbare Durchflussmesser verfügen über eine kalibrierte Skala für ein bestimmtes Medium - eine Umrechnung der Messwerte zur Ermittlung der Durchflussmenge ist nicht erforderlich
- Die Durchflussmesser verfügen über einen stabilen, leicht abzulesenden Schwimmer.
- Austauschbare Skalen bieten englische und metrische Skalen
- Verwendung mit mehreren Routinegasen für Labor- und Industrieanwendungen
- Einfache Demontage und Montage für die Reinigung
Diese gut ablesbaren Acryl-Durchflussmesser-Kits werden mit sieben austauschbaren Rückplatten für Standardgase geliefert: Luft, Argon, Stickstoff, Helium, Kohlendioxid, Sauerstoff und Wasser. Die Messgeräte werden mit oder ohne integrierte Nadelventile mit geringer Hysterese angeboten. Messgeräte ohne Ventile können in Schalttafeln montiert oder in teilweise oder vollständig in der Leitung montierten Konfigurationen verwendet werden.
Warnung: Dieses Erzeugnis ist weder für medizinischen, klinischen oder chirurgischen noch für sonstigen Einsatz am Patienten ausgelegt oder zugelassen.
- Maximale Durchflussrate:2500 ml/min
- Genauigkeit:±5% des Messbereichs
- Max. Druck:100 psi
- Bezeichnung:Durchflussmesser-Kit, Messingfittings; 2,5 L/min Luft
- Seq:05
- Environmentally Preferable:
- Modell:34500-18
- Float material:Edelstahl
- Max. air flow rate:2500 ml/min
- O-Ring material:Viton®
- Max. Betriebstemperatur:65 °C (150 °F)
- Garantie:1 Jahr
- VE:1
- Gehäusematerial:Acrylic
- Fitting material:Messing
- Process connection:0,125" NPT(F)
Frequently Bought Together