Masterflex® Durchflussmesser mit variablem Messbereich, Korreliertes Ablesen mit Dualen Optischen Alarmen, Aluminiumgehäuse, 264 mL/min Luft
Catalog # MFLX33402-04
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Schützen Sie Ihre Ausrüstung mit automatischer Überwachung der Flussrate über hohe und niedrige Alarme.
- Schützen Sie Ihre Geräte vor Schäden durch extreme Durchflussraten
- Verfügt über doppelt montierte LED-Empfänger/Sensoren mit optischen Sensoren
Diese 150-mm-Durchflussmesser mit Ventil verfügen über zwei nicht-invasive optische Sensoren, die leicht auf beiden Seiten des Messgeräts auf und ab gleiten, um hohe und niedrige Durchflussraten einzustellen. Das Messgerät eignet sich ideal für den Einsatz mit einem Alarm, einem Ventil oder anderen Geräten zur Durchflusskontrolle unter Verwendung von NPN- und PNP-Transistorausgängen. Durch das kompakte Design und die einfache Bedienung eignet sich dieses Messgerät ideal für Labor- und Industrieanwendungen.
- Maximale Durchflussrate:264 ml/min
- Output:Ein NPN und ein PNP-Transistor
- Bezeichnung:Durchflussmesser mit variablem Messbereich, Korreliertes Ablesen mit Dualen Optischen Alarmen, Aluminiumgehäuse, 264 ml/min Luft
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Modell:33402-04
- Float material:Edelstahl
- Max. air flow rate:264 ml/min
- Reproduzierbarkeit:±0,5% des Messbereichs
- Garantie:1 Jahr
- VE:1
- Gehäusematerial:Aluminium
Frequently Bought Together