Über diesen Artikel
Erzielen Sie eine hohe Genauigkeit und einen geringen Druckabfall!
- Der Gesamtdruck sinkt auf nur 0,1 psid bis 0,69 psid
- Messen Sie 30 Standardgase mit einem Turndown-Verhältnis von 200:1
- Einrichtung und Steuerung über eine benutzerfreundliche Tastatur
- Batteriebetriebene Messgeräte ermöglichen eine einfache Mobilität mit wiederaufladbaren integrierten Batteriepaketen
Durch die Verwendung einer neueren Laminar-Differenzdruck-Strömungstechnologie weisen diese Massendurchflussmesser und -regler einen viel geringeren Druckabfall im gesamten Instrument auf. Messgeräte und Controller benötigen keine Aufwärmzeit und bieten eine Reaktionszeit von 10 ms für Messgeräte und 100 ms für Controller. Zu den typischen Anwendungen gehören Luftprobenentnahme, Erdgasmessung und -kalibrierung sowie Gasanalyse und Summierung. Wählen Sie in Echtzeit aus 130 verschiedenen Gasen, wobei die Gas- und Gasmischungskalibrierungen bereits im Messgerät oder Controller programmiert sind. Zur Programmierung des Geräts für den Betrieb reicht ein integriertes Tastenfeld um die Anzeige. Der 0 bis 5 VDC-Ausgang ermöglicht die Übertragung des Durchflusswertes auf eine Fernanzeige, einen Schreiber oder eine Steuereinheit, die ein Ventil oder eine Pumpe regelt.
Mit batteriebetriebenen Messgeräten können Sie das Messgerät von Standort zu Standort mitnehmen, um die Durchflussmenge zu ermitteln und vor Ort zu kalibrieren. Sie verfügen über ein monochromes Display und wiederaufladbare integrierte Akkus.
Spannungsbetriebene Messgeräte und Regler sind für den Einsatz in einem Bereich konzipiert und verfügen über ein dynamisches, farbiges Dünnschichttransistor-Display (TFT) mit Hintergrundbeleuchtung. Das TFT-Display zeigt gleichzeitig Durchflussrate, Leitungsdruck, Flüssigkeitstemperatur und (bei Reglern) den Sollwert an. Sie können leicht erkennen, ob sich das Gerät im maximalen Bereich oder außerhalb des Bereichs befindet – jeder numerische Wert der vier Parameter ändert sich bei 100% des Bereichs in Gelb oder bei 128% des Bereichs in Rot. Sowohl Strom als auch Ein-/Ausgangssignale werden über einen einzigen Multipin-Stecker übertragen.
- Maximale Durchflussrate:200 ml/min (200 cm³/min)
- Genauigkeit:±(0,8R + 0,2FS)
- Kommunikationsschnittstelle:RS-232
- Display type:7 Zeilen x 4-stelliges LCD; 1,25"H Flussanzeige
- Max. Druck:50 psi
- Min. flow rate:0 L/min
- Process connection:1/8" NPT(F)
- Bezeichnung:Gasmassendurchflussmesser mit geringem Druckabfall, 0-200 cm³/min, Batterie, Mono
- Seq:05
- Environmentally Preferable:
- Modell:32935-08
- Wetted materials:303 und 302 SS, Viton®, Silikon RTV, glasverstärktes Nylon, Aluminium
- Max. particulate size:20 µm
- Min. operating temperature:–10 °C (14 °F)
- Pressure drop at max. flow:0,06 psid
- Turndown ratio:200:1
- Output:0 bis 5 VDC
- Max. Betriebstemperatur:50 °C (122 °F)
- Anschluss:8-polig Mini-DIN
- Reproduzierbarkeit:±0,2% des Messbereichs
- Ansprechzeit:10 ms
- Garantie:LTD-Standzeit
- VE:1
- Gas type:Acetylen (C2H2), Luft, Argon (Ar), i-Butan (i-C4H10), n-Butan (n-C4H10), Kohlendioxid (CO2), Kohlenmonoxid (CO), Deuterium (D2), Ethan (C2H6), Ethylen/Ethen (C2H4), Helium (He), Wasserstoff (H2), Krypton (Kr), Methan (CH4), Neon (Ne), Stickstoff (N2), Distickstoffoxid (N2O), Sauerstoff (O2), Propan (C3H8), Schwefelhexaflourid (SF6), Xenon (Xe)
- Media type:Acetylen;Luft;Argon;Kohlendioxid;Kohlenmonoxid;Helium;Wasserstoff;Stickstoff;Sauerstoff