Über diesen Artikel
Genaues Messen der Wassergeschwindigkeit in offenen Kanälen und teilweise gefüllten Rohren.
- Digitale LCD-Anzeigen in ft/Sek. oder m/Sek
- Zeichnet 30 Datensätze zur späteren Analyse auf
- Leicht, robust und zuverlässig
Der Durchflussmesser für Wasser besteht aus einem geschützten Wasser-Turboprop-Verdrängungssensor, gekoppelt mit einem ausziehbaren Sondengriff, der in einer digitalen Anzeige endet. Das Messgerät verfügt über eine echte Geschwindigkeitsmittelung für genaueste Durchflussmessungen. Magnetisches Material in der Propellerspitze passiert einen Aufnahmepunkt im Griff des Wassergeschwindigkeitsmessers und erzeugt elektrische Impulse, die über ein internes Kabel zur Anzeige übertragen werden. Der Propeller des Durchflussmessers dreht sich frei auf seiner Lagerwelle ohne mechanische Verbindungen und minimiert so die Reibung.
Der Turboprop lässt sich zur Reinigung oder zum Austausch leicht entfernen. Der Sensor ist so konzipiert, dass er Schmutz abwirft und ist in einem Gehäuse mit 2 Zoll Durchmesser geschützt. Das Sondengehäuse kann direkt auf dem Boden eines Rohrs oder Bachbetts platziert werden, um geringe Durchflussmengen bis zu einer Tiefe von 2 Zoll zu messen.
Großes LCD-Display zeigt durchschnittliche, minimale und maximale Wassergeschwindigkeitswerte an. Per Knopfdruck können bis zu 30 Sätze mit Zeit- und Datumsstempel versehener Datenpunkte im Computer gespeichert werden. Der Wassergeschwindigkeitscomputer verfügt über ein wasserfestes Gehäuse und verfügt über eine einzigartige Vier-Tasten-Bedienung zum Ändern von Funktionen und Zurücksetzen der Anzeige. Er wird von einer nicht austauschbaren Batterie betrieben, die bei normalem Gebrauch etwa fünf Jahre hält. Warnungen zu niedrigem Batteriestand und Datenende werden auch angezeigt.
Am unteren Teil der Wassergeschwindigkeitssonde ist ein 3 Fuß langer BoPET-beschichteter Messstab (eingeteilt in Hundertstel Fuß und Zentimeter) angebracht, um sofortige Messungen der Wassertiefe und eine genaue Propellerpositionierung zu ermöglichen. Das Messgerät ist ideal für die Messung von Durchflüssen in Bächen, Flüssen, Kanälen, Regenwasser, Abwasser, Zufluss- und Infiltrationsstudien sowie industriellen Prozesswässern.
- Genauigkeit:±0,1 ft/Sek (Durchschnittsgeschwindigkeit)
- Display type:LCD mit 4-Tasten-Bedienung
- Bezeichnung:Turbo-Prop-Durchflussmesser mit offenem Kanal, Grifflänge 3' bis 6' 0,3 bis 19,9 ft/Sekunde
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Modell:32922-01
- Flow Tube material:PVC und eloxiertes Aluminium mit SS wasserführend
- Batterielebensdauer:5 Jahre
- Max. Betriebstemperatur:70 °C (158 °F)
- Garantie:1 Jahr
- VE:1
- Gehäusematerial:ABS/PC housing with polyester overlay
- Fluid type:Viskos