ContactUsLinkComponent
Masterflex® Strömungsanzeiger, Messinggehäuse, Orangefarbener Rotor, 1/4" NPT(F); 5 GPM
Masterflex® Strömungsanzeiger, Messinggehäuse, Orangefarbener Rotor, 1/4" NPT(F); 5 GPM
Catalog # MFLX32779-04
1 year warranty
undefined
Masterflex® Strömungsanzeiger, Messinggehäuse, Orangefarbener Rotor, 1/4" NPT(F); 5 GPM
Catalog # MFLX32779-04
1 year warranty
About this item
Durch die klare Kunststofflinse lässt sich der Durchfluss leicht erkennen.
  • Die Indikatoren verfügen über einen leuchtend orangefarbenen Rotor, der sich dreht, um eine visuelle Überprüfung zu ermöglichen
Strömungsanzeiger verfügen über ein Flügelrad, das sich proportional zum Durchfluss dreht. Die Linse kann zur einfachen Reinigung mit einer 1/4-Drehung entfernt werden. Verwendung mit Flüssigkeiten mit einer Viskosität von weniger als 34 Centipoise (zum Schutz wird ein 150-µm-Filter empfohlen).
Indikatoren/Sensoren verfügen über einen Halleffekt-Sensor, der einen Impulsausgang von 4,5 bis 24 VDC erzeugt. Der maximale Stromquellenausgang beträgt 70 mA und der Frequenzausgangsbereich beträgt etwa 25 Hz bei niedrigem Durchfluss bis 225 Hz bei hohem Durchfluss.
Indikatoren/Schalter bieten mit einem eingebauten Schalter ein zusätzliches Maß an Zuverlässigkeit und Schutz. Jeder einpoliger Umschalter (SPDT) ist für 1 Amp, 24 VDC mit resistiver Auslegung. Die Wiederholgenauigkeit beträgt ±2 %; Die Genauigkeit beträgt ±5 %. Zur einfachen Feldkalibrierung leuchtet eine LED, wenn der Sollwert erreicht ist.
  • Gehäusematerial:
    Brass
  • Maximale Durchflussrate:
    5 gal./min
  • Display type:
    Gut sichtbarer orangefarbener, Geformter Nylonrotor
  • Bezeichnung:
    Strömungsanzeiger; Messing, 1/4“ NPT(F), Orangefarbener Roter
  • Seq:
    02
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    32779-04
  • Wetted materials:
    Rotorstift: Keramik; Linse: Polysulfon
  • Min. operating temperature:
    –29 °C (-20 °F)
  • O-Ring material:
    Viton®
  • Max. Betriebstemperatur:
    100 °C (212 °F)
  • Garantie:
    1 Jahr
  • VE:
    1
  • Pipe size:
    1/4" NPT(F)
Frequently Bought Together