Masterflex® Strömungsschalter für Flüssigkeiten für hohe Inline-Drücke, Edelstahl; 0.25 GPM
Artikelnr. MFLX32774-40
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Ideal für Hochdruckanwendungen.
- Hält bis zu 1500 psi stand
- Mühelose Installation mit 3/8“-NPT(M)-Anschlüssen
Der einteilige magnetische PPS-Verbundkolben macht diese normalerweise offenen Schalter ideal für Hochdruckanwendungen. Die einpoligen Umschaltschalter (SPST) halten bis zu 1500 psi bei 70 °F (21 °C) aus! Zum Schutz Ihres Schalters verwenden Sie einen 100-µm-Filter. Schalter enthalten eine 24 bis 26“-Zuleitung.
- Maximale Durchflussrate:0,25 gal./min
- Max. Druck:1500 psi
- Process connection:0,375 NPT(M)
- Bezeichnung:Strömungsschalter für Flüssigkeiten aus Edelstahl für hohe Inline-Drücke; 0,25 gal./min
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Modell:32774-40
- Wetted materials:Edelstahl, PPS-Komposit, 316 SS und Fluorocarbon
- Max. Betriebstemperatur:135 °C (275 °F)
- Höhe:40751"
- Garantie:1 Jahr
- VE:1
- Gehäusematerial:Stainless steel
Frequently Bought Together