Masterflex® Electro-Optic Grenzstandsensor, Polysulfon, Wet Sink; Geflanscht
Catalog # MFLX32772-20
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Kein Verstopfen oder Verschleiß – keine beweglichen Teile.
- Erkennen Sie Flüssigkeiten unabhängig von Leitfähigkeit, Farbe oder spezifischem Gewicht
- Wirtschaftlich und kompakt – integrierte Halbleiterschaltelektronik
- Installation in einer Einheit – wird einfach oben oder an der Seite Ihres Tanks angeschraubt
Diese zuverlässigen elektrooptischen Füllstandsensoren enthalten keine beweglichen Teile, die verstopfen oder verschleißen könnten. Sensoren bieten eine Wiederholgenauigkeit von ±1 mm und sind in einer Vielzahl von Materialien erhältlich, um selbst den anspruchsvollsten Anwendungen gerecht zu werden.
Die Installation erfolgt einfach und schnell durch die Oberseite, den Boden oder die Seite des Tanks. Die Schalter können zur Erkennung von niedrigen, mittleren oder hohen Flüssigkeitsständen verwendet werden. Die Halbleiterschaltung sorgt für Zuverlässigkeit über eine lange Lebensdauer. Steuerung muss separat bestellt werden.
- Max. Druck:150 psi
- Bezeichnung:Electro-Optic Grenzstandsensor, Polysulfon, Wet Sink; Geflanscht
- Seq:12
- Environmentally Preferable:
- Modell:32772-20
- Wetted materials:Polysulfon
- Max. process temperature:80 °C
- Process mount:Geflanscht
- Relay output:30 VDC bei 40 mA Max
- Garantie:1 Jahr
- VE:1
- Leistung:10 - 28 VDC
Frequently Bought Together