ContactUsLinkComponent
Masterflex® Gasmasse-Durchflussregler, Thermal, Acetal-Anschlüsse; 0 bis 20 sccm
Masterflex® Gasmasse-Durchflussregler, Thermal, Acetal-Anschlüsse; 0 bis 20 sccm
Catalog # MFLX32707-00
CE Compliant
undefined
Masterflex® Gasmasse-Durchflussregler, Thermal, Acetal-Anschlüsse; 0 bis 20 sccm
Catalog # MFLX32707-00
CE Compliant
About this item
Schnellere Leistung durch Miniatur-Spulendesign.
  • Alle Messgeräte verfügen über ein Ausgangssignal von 0 bis 5 VDC zur Datenaufzeichnung oder Steuerung anderer Instrumente
  • Maximale Flussrate 0,02 LPM
Diese kostengünstigen Durchflussmesser verwenden eine thermische Gasflusssensortechnik, die hochgenaue Messwerte und Wiederholbarkeit liefert. Alle Einheiten sind auf Luft/Stickstoff kalibriert – wenden Sie sich an unsere Anwendungsspezialisten, wenn Sie Messgeräte benötigen, die auf andere Gase oder Gasgemische kalibriert sein sollen. Die Messgeräte verfügen über einen Kabelanschluss für einen schnellen Anschluss an eine Stromversorgung und ein 0- bis 5-VDC-Ausgangskabel; bestellen Sie Netzteile/Kabel unter Zubehör.
Durchflussmesser haben einen geringen Druckabfall über den Sensor. Das Ausgangssignal kann an eine Fernanzeige, einen Rekorder oder jedes beliebige Instrument angeschlossen werden, das ein 0- bis 5-VDC-Signal akzeptiert. Die kompakte Größe erleichtert das Tragen.
Benetzte Materialien sind eloxiertes Aluminium, Edelstahl 316, Viton®-O-Ringe und Edelstahl 316 sowie Acetal-Anschlüsse. Bestellen Sie ein wiederaufladbares Batterieset unter Zubehör.
Delivery: Inklusive zwei Kompressionsverschraubungen und 36" (0.9 m) langem Kabel mit Bub-Anschluss.
  • Maximale Durchflussrate:
    0,02 L/min
  • Output:
    mA; Spannung: Linear 0 bis 5 VDC (2500 Ω minimale Last)
  • Genauigkeit:
    ±1,5% des Messbereichs
  • Display type:
    Keine
  • Max. Druck:
    150 psi
  • Netzanschluss:
    12,5 - 15 VDC; 100 mA max
  • Bezeichnung:
    Kostengünstiger Gasmasse-Durchflussregler mit Acetal-Anschlüssen, 0 bis 20 cm³L/min
  • Länge:
    2,54 cm
  • Seq:
    01
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    32707-00
  • Wetted materials:
    Acetal, Viton, eloxiertes Aluminium, Edelstahl 316
  • Leak integrity:
    1 X 10-4 cm³/s He (max)
  • Max. particulate size:
    20 µm
  • Min. operating temperature:
    10 °C (50 °F)
  • Pressure drop at max. flow:
    1 Wassersäule
  • Width:
    1,875"
  • Max. Betriebstemperatur:
    50 °C (122 °F)
  • Höhe:
    3,5"
  • Reproduzierbarkeit:
    ±0,5% des Messbereichs
  • Ansprechzeit:
    2000 ms
  • Garantie:
    1 Jahr
  • VE:
    1
  • Gas type:
    Luft/Stickstoff
  • Media type:
    Luft;Stickstoff
  • Process connection:
    1/8"-Kompression
Frequently Bought Together