ContactUsLinkComponent
Masterflex® Gasmassendurchflusstransmitter aus 316 Edelstahl, 100 sccm
Masterflex® Gasmassendurchflusstransmitter aus 316 Edelstahl, 100 sccm
Catalog # MFLX32658-23
CE Compliant
undefined
Masterflex® Gasmassendurchflusstransmitter aus 316 Edelstahl, 100 sccm
Catalog # MFLX32658-23
CE Compliant
About this item
Präzise und korrosionsbeständig.
  • Das verstopfungsfreie gerade Sensorrohr sorgt für hohe Genauigkeit
  • Alle Modelle verfügen über ein Kalibrierungszertifikat gemäß NIST-rückführbaren Standards
Durchflusstransmitter kombinieren ein Durchflussbegrenzer mit einem fortschrittlichen geraden Sensorrohr, um eine hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit zu gewährleisten. Die Gasdurchflussraten werden von Temperatur- und Druckschwankungen in einem bestimmten Grenzbereich nicht beeinflusst.
Wählen Sie zwischen Modellen aus Aluminium oder 316 Edelstahl (SS). Benetzte Materialien aus eloxiertem Aluminium, Messing und Viton® für Aluminiummodelle; SS und Viton für SS-Modelle.
Diese vorkalibrierten Durchflusstransmitter arbeiten bei Eingangsdrücken zwischen 5 und 60 psi und bei Gastemperaturen zwischen 59 und 77 °F (15 bis 25 °C) und behalten dabei den angegebenen Prozentsatz der Vollskalengenauigkeit und Linearität bei. Bei Betrieb über 5 bis 60 psi hinaus 0,01%/psi Vollausschlag addieren; Bei Betrieb über 59 und 77 °F (15 bis 25 °C) addieren Sie ±0,15%/ °C vom Endwert.
  • Maximale Durchflussrate:
    0,1 L/min
  • Min. Durchflussrate:
    0 ml/min
  • Output:
    Linear 0 bis 5 VDC (1000 Ω minimale Last), 4 bis 20 mA (50 bis 250 Ω Schleifenwiderstand)
  • Genauigkeit:
    ±1,5% des Messbereichs
  • Max. Druck:
    1000 psi
  • Bezeichnung:
    Gasmassendurchflusstransmitter aus 316 Edelstahl, 100 cm³/min
  • Seq:
    11
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    32658-23
  • Wetted materials:
    SS und Viton®
  • Leak integrity:
    1 X 10-7 cm³/s He (max)
  • Max. air flow rate:
    100 ml/min
  • Max. particulate size:
    5 µm
  • Min. operating temperature:
    0 °C (32 °F)
  • O-Ring material:
    Viton
  • Max. Betriebstemperatur:
    50 °C (122 °F)
  • Zertifizierung:
    Ja
  • Reproduzierbarkeit:
    ±0,5% des Messbereichs
  • Ansprechzeit:
    2000 ms
  • Garantie:
    1 Jahr
  • VE:
    1
  • Gehäusematerial:
    Stainless steel
  • Fitting material:
    Edelstahl
  • Gas type:
    Luft
  • Media type:
    Luft
  • Process connection:
    1/4"-Kompression
Frequently Bought Together