About this item
Konzipiert für die Pumpensteuerung in verschiedenen Anwendungen und Rohrgrößen – kontinuierliche Anpassung während des Betriebs.
- Einfache Schnittstelle mit Pumpen für kontrolliertes Pumpen
Diese industriellen Strömungsschalter von Masterflex® sind in drei Modelloptionen erhältlich. Wählen Sie zwischen Strömungsschaltern für den Einsatz mit korrosiven Flüssigkeiten wie milden Säuren, Strömungsschaltern für den Einsatz in stark verunreinigten Flüssigkeiten oder Strömungsschaltern für die Verbindung mit Chemikalienförderpumpen.
Strömungsschalter für den Einsatz mit korrosiven Flüssigkeiten wie milden Säuren sind für die Pumpensteuerung in verschiedenen Anwendungen und Rohrgrößen konzipiert – standardmäßig mit mehreren Schleppscheiben für erweiterte Durchflussbereiche. Die Modelle 32617-56, -58 und -60 verfügen über benetzte Oberflächen aus Noryl®, Edelstahl 316 und EPDM-Elastomerstandard. Diese Schalter reagieren nur auf Durchfluss, unabhängig von Leitungsdruck, Temperatur oder Umgebung.
Der Strömungsschalter für den Einsatz in stark mit Partikeln verunreinigten Flüssigkeiten verfügt über ein eigensicheres Relais und ermöglicht den Einsatz des Modells in explosionsgefährdeten Bereichen. Modelle 32614-62 und -64 haben ein Messinggehäuse, Norylabdeckung und 316 SS-Hardware.
Strömungsschalter, die mit chemischen Förderpumpen verbunden sind, können in isolierten Einzelsystemen oder als Teil großer komplexer Systeme eingesetzt werden. Modelle 32617-66 und -68 aus G.E. hergestellt Noryl® (PPO), 316 Edelstahl und Epoxid. Einsatz in allen Arten von Flüssigkeitssystemen, bei denen Additive in primäre Massenflüssigkeiten in kontinuierlichen und diskontinuierlichen Systemen injiziert werden.
- Maximale Durchflussrate:155 gal./min
- Bezeichnung:Strömungsschalter für 1 1/2" bis 2 1/2" Rohr, 15 bis 155 gal./min (57 bis 587 L/min)
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Modell:32617-58
- Output:SPDT, Schaltkontakt (N/O oder N/C-Kontakt), vollständig einstellbarer Sollwert
- Max. Betriebstemperatur:180 °F
- Höhe:62550"
- VE:1
- Gehäusematerial:Noryl
- Pipe size:1½" bis 2½" Durchmesser