Über diesen Artikel
Die Linearisierung im Feld ermöglicht die Anpassung an eine Vielzahl von Anwendungen.
- Die Genauigkeit beträgt ±2 % des Skalenendwerts über der kalibrierten Spanne
- Nicht störende Klemmwandler passen auf Rohre ab ¼“ und höher
- Der Klemmsensor macht Inline-Flansche, Rohrverschraubungen, Siebe oder Filter überflüssig
Mit diesen Doppler-Durchflussmessern messen Sie den Flüssigkeitsfluss in Rohren ab 1/4“ und größer. Jeder Durchflussmesser erfordert einen Wandler (32615-66 oder -68) und einen Monitor (32615-60, -62 oder -64).|Die Wandler senden Durchflussdaten über ein RG59-Koaxialkabel an den Monitor, und die Software des Monitors passt die Filterung automatisch an Parameter und Verstärkungseinstellungen, um sicherzustellen, dass zuverlässige Messwerte über einen weiten Bereich von Flüssigkeits- und Reflektorbedingungen gewährleistet sind. Konfigurieren Sie den Monitor ganz einfach über die Tastatur an der Vorderseite. Ein zweizeiliges, hintergrundbeleuchtetes LCD zeigt die Geschwindigkeit und die akkumulierten Durchflusswerte in vom Benutzer ausgewählten Maßeinheiten an. Die Modelle 32615-62 und -64 verfügen über einen 4- bis 20-mA-Eingang und -Ausgang für die Datenprotokollierung oder -aufzeichnung. Für einen 4- bis 20-mA-Ausgang muss ein 4- bis 20-mA-Eingang bereitgestellt werden. Der Monitor ist in einem NEMA 4X (IP-66)-Gehäuse untergebracht.
Die Schutzart NEMA 6 (IP67) ermöglicht den Betrieb bei Temperaturen bis zu 400 °F (200 °C).
- Genauigkeit:±2% des Messbereichs
- Display type:2-zeilig x 8 Zeichen LCD. Obere Zeile (Rate): 0,70"; untere Zeile (Totalisator): 0,35"
- Netzanschluss:115 VAC, 50/60 Hz
- Bezeichnung:Doppler-Flussmesser, 0,15 Bis 30 FPS, Mit 4 Bis 20 mA Eingang/Ausgang 32615-62
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Modell:32615-62
- Min. operating temperature:–40 °C (-40 °F)
- Max. Betriebstemperatur:85 °C (185 °F)
- Garantie:1 Jahr
- VE:1