Über diesen Artikel
Ein Messgerät mit Ventil ermöglicht die Durchflussregelung durch ein sehr widerstandsfähiges Zählergehäuse.
- Durchflussmesser mit direkter Anzeige verfügen über eine kalibrierte Skala für ein bestimmtes Medium – eine Umrechnung der Messwerte zur Ermittlung der Durchflussmenge ist nicht erforderlich
- Für Labor- und Industrieanwendungen unter Verwendung von Luft oder Wasser
Aus soliden Acrylblöcken gefertigt, sind diese Messgeräte mit integralen Messrohren ausgerüstet, die genaue Ablesewerte auch in aggressiven Anlagenumgebungen ermöglichen. Die Einlass- und Auslassöffnungen und Befestigungsbolzen der Messgeräte sind zur Erleichterung der Tafelinstallation erweitert. Eine alternative Option besteht in einem Stativgestell (separat angeboten), die Mobilität von Werkbank zu Werkbank ermöglicht.
Es gibt viele weitere Typen von Acryl-Durchflussmessern, die hier nicht aufgeführt sind. Bitte wenden Sie sich an Ihre örtliche Avantor-Niederlassung, um Angebote für Acrylmeter mit besonderen Anforderungen zu erhalten.
- Maximale Durchflussrate:10 gal./h
- Min. Durchflussrate:1 gal./h
- Genauigkeit:±5% des Messbereichs
- Max. Druck:100 psi
- Bezeichnung:Masterflex® Durchflussmesser mit Ventil und variablem Messbereich, Direktableseskala, Acrylgehäuse und Messingfittings, 2“ Skala, 10 L/min Wasser
- Seq:03
- Environmentally Preferable:
- Modell:32460-04
- Float material:Glas
- Flow Tube material:Acryl
- O-Ring material:Buna-N
- Max. Betriebstemperatur:65 °C (150 °F)
- Reproduzierbarkeit:±0,5% des Messbereichs
- VE:1
- Gehäusematerial:Acrylic
- Fitting material:Verchromtes Messing
- Process connection:0,125" NPT(F)
- Valve:Ja
- Valve material:Messing