Masterflex® Schwebekörper-Durchflussmesser, Direktablesung, Diagrammform, Aluminiumgehäuse, integriertes Manometer, 100 scfm Luft
Artikelnr. MFLX32206-66
Lieferant: Avantor Fluid Handling
CSA Certified
UL Listed
ISO9001
Über diesen Artikel
Einfach und direkt ablesbare Messwerte in Diagrammform.
- Schwebekörper-Durchflussmesser verfügen über eine kalibrierte Skala für ein bestimmtes Medium – Messwerte müssen nicht umgerechnet werden um die Durchflussrate zu erhalten│Für Labor- und Industrieanwendungen unter Verwendung von Luft
Für industrielle Hochdruckanwendungen verwendbar—in jeder Konfiguration installierbar, selbst neben einem Rohrbogen. Eine kalibrierte Haltefeder macht es überflüssig, Durchflussmesser vertikal zu montieren oder gerade Rohrabschnitte vor oder nach dem Messgerät zu verlegen. Diese robusten Durchflussmesser sind relativ unempfindlich gegenüber Stößen und Vibrationen – die Feder, die Kolbenbaugruppe und der interne Magnet gleichen raue Prozessumgebungen aus.
- Maximale Durchflussrate:100 ft.³/min
- Min. Durchflussrate:10 ft.³/min
- Genauigkeit:±2% des Messbereichs
- Max. Druck:1000 psi
- Bezeichnung:Schwebekörper-Durchflussmesser, Direktablesung, Diagrammform, Aluminiumgehäuse, integriertes Manometer, 100 ft.³/min Luft
- Seq:08
- Environmentally Preferable:
- O-Ring material:Viton®
- Max. Betriebstemperatur:115,5 °C (240 °F)
- Reproduzierbarkeit:±1 %
- Garantie:1 Jahr
- VE:1
- Gehäusematerial:Aluminium
- Fitting material:Eloxiertes Aluminium
- Media type:Luft
- Process connection:0,5" NPT(F)
- Valve:Nein
Frequently Bought Together