Masterflex® Schwebekörper-Durchflussmesser, Direktablesung, Doppelskala, Diagrammform, Gehäuse 303 SS, 15 GPM Wasser
Artikelnr. MFLX32205-12
Lieferant: Avantor Fluid Handling
CSA Certified
UL Listed
ISO9001
Über diesen Artikel
In jeder Position installierbar.
- Durchflussmesser mit direkter Anzeige verfügen über eine kalibrierte Skala für ein bestimmtes Medium – Messwerte müssen nicht umgerechnet werden um die Durchflussrate zu erhalten
- Für Labor- und Industrieanwendungen unter Verwendung von Luft oder Wasser
Durchflussmesser mit Doppelskala zeigen Gallonen und Liter gleichzeitig an, mit einer gut ablesbaren linearen Skala und einer gut sichtbaren roten Anzeige.
- Maximale Durchflussrate:15 gal./min
- Genauigkeit:±2% des Messbereichs
- Bezeichnung:Durchflussmesser für Wasser aus 303 SS, 1 bis 15 gal./min, 1/2" NPT(F)
- Seq:03
- Environmentally Preferable:
- Max. Betriebstemperatur:115,5 °C (240 °F)
- Reproduzierbarkeit:±1 %
- Garantie:1 Jahr
- VE:1
- Gehäusematerial:304 stainless steel
- Fluid type:Wasser
- Process connection:0,5" NPT(F)
Frequently Bought Together