ContactUsLinkComponent
Masterflex® Schwebekörper-Durchflussmesser, Direktablesung, Doppelskala, Gehäuse 303 SS, 2 GPM Wasser
Artikelnr. MFLX32205-08
CSA Certified
UL Listed
ISO9001
undefined
Masterflex® Schwebekörper-Durchflussmesser, Direktablesung, Doppelskala, Gehäuse 303 SS, 2 GPM Wasser
Artikelnr. MFLX32205-08
CSA Certified
UL Listed
ISO9001
Über diesen Artikel
In jeder Position installierbar.
  • Durchflussmesser mit direkter Anzeige verfügen über eine kalibrierte Skala für ein bestimmtes Medium – Messwerte müssen nicht umgerechnet werden um die Durchflussrate zu erhalten
  • Für Labor- und Industrieanwendungen unter Verwendung von Luft oder Wasser
Durchflussmesser mit Doppelskala zeigen Gallonen und Liter gleichzeitig an, mit einer gut ablesbaren linearen Skala und einer gut sichtbaren roten Anzeige.
  • Maximale Durchflussrate:
    2 gal./min
  • Genauigkeit:
    ±2% des Messbereichs
  • Bezeichnung:
    Durchflussmesser für Wasser aus 303 SS, 0,2 bis 2 gal./min, 1/2" NPT(F)
  • Seq:
    02
  • Environmentally Preferable:
  • Max. Betriebstemperatur:
    115,5 °C (240 °F)
  • Reproduzierbarkeit:
    ±1 %
  • Garantie:
    1 Jahr
  • VE:
    1
  • Gehäusematerial:
    304 stainless steel
  • Fluid type:
    Wasser
  • Process connection:
    0,5" NPT(F)
Frequently Bought Together