Masterflex® Inline-Schwebekörper-Durchflussmesser mit Doppelmedien/-skala, Direktes Ablesen, Aluminiumgehäuse und Messingfitting; 3 GPM
MFLX32060-02
Austauschbare Medien und Skalen bieten Flexibilität.
- Durchflussrohr drehen um Wasser oder Luft in englischer oder metrischer Einheit zu wählen
- Doppelte Wasserskala zeigt Durchflussraten in Gallonen pro Minute und Liter pro Minute an
- Doppelte Luftskala zeigt Durchflussraten in Norm-Kubikfuß pro Minute und Liter pro Minute an
Die dickwandige Durchflussrohrkonstruktion und das schützende Metallgehäuse machen diese Durchflussmesser mit Doppelmedien/-skala perfekt für stark frequentierte Industriebereiche. Wählen Sie zwischen Modellen mit Ventil zur Überwachung/Steuerung des Durchflusses oder ohne Ventil zur reinen Durchflussüberwachung. Durchflussmesser sind auch mit Anschlüssen aus Messing oder Edelstahl 316 erhältlich. Alle Modelle verfügen über einen Aluminiumrahmen, ein Glasrohr aus Borosilikat, einen Schwimmer aus Edelstahl 316 und einen Viton®-O-Ring.
- Maximale Durchflussrate:425000 ml/min
- Genauigkeit:±5% des Messbereichs
- Max. Druck:150 psi
- Bezeichnung:Inline-Schwebekörper-Durchflussmesser mit Doppelmedien/-skala, Direktes Ablesen, Aluminiumgehäuse und Messingfitting; 3 gal./min
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Modell:32060-02
- Float material:316 Edelstahl
- Flow Tube material:Borosilikatglas
- Max. air flow rate:425000 ml/min
- Max. water flow rate:11500 ml/min
- O-Ring material:Viton®
- Max. Betriebstemperatur:121 °C (250 °F)
- Garantie:1 Jahr
- VE:1
- Gehäusematerial:Aluminium
- Fitting material:Messing
- Process connection:0,375" NPT(F)
- Valve:Nein
Frequently Bought Together