Masterflex® Inline-Schwebekörper-Durchflussmesser mit Ventil, Direktablesung, PTFE und PCTEF-Fittings, 3/8" NPT(F); 5,000 ml/min Wasser
MFLX32057-16
Das wirtschaftliche Design umfasst Sicherheitsfunktionen zum Dosieren der aggressivsten Flüssigkeiten.
- Abnehmbarer Polycarbonat-Schild sorgt für zusätzliche Sicherheit
- Einzeln auf Lecks geprüft, gewährleistet die Dichtigkeit*
- Die Führungsstange des Sichtröhrchens verhindert das Schwingen des Schwimmers in dynamischen Systemen
Ideal für den Einsatz in Anwendungen, die die hohe Reinheit/Hochtemperatureignung von Fluorpolymeren erfordern. Zu den üblichen Anwendungen gehören Säuren, Ätzmittel, Lösungsmittel und hochreine Flüssigkeiten.
Der massive PTFE-Schwimmer ist konzipiert, um den Durchflussbereich jedes Messgeräts zu maximieren. So bietet er vielen verfügbaren Modelle ein hervorragendes Turn-Down-Verhältnis. Durchflussmesser verfügen über direkt ablesbare Wasserskalen.
*Bewertung der Dichtheit von 1 x 10-7 Sccs Helium oder besser.
- Maximale Durchflussrate:5 L/min
- Genauigkeit:±5% des Messbereichs
- Bezeichnung:Direkt ablesbarer Voll-PTFE/PFA-Inline-Durchflussmesser, 1.750 bis 5.000 ml/min
- Seq:18
- Environmentally Preferable:
- Modell:32057-16
- Float material:PTFE
- Flow Tube material:PTFE und PFA
- Max. Betriebstemperatur:121 °C (250 °F)
- Garantie:1 Jahr
- VE:1
- Gehäusematerial:PC
- Fitting material:PTFE und PCTFE
- Media type:Wasser
- Process connection:0,375" NPT(F)
- Valve material:PTFE und PCTFE
Frequently Bought Together