ContactUsLinkComponent
Masterflex® Inline-Schwebekörper-Durchflussmesser ohne Ventil, Direktablesung, PTFE und PCTEF-Fittings, 3/8" NPT(F); 2,500 ml/min Wasser
  MFLX32056-12
undefined
Masterflex® Inline-Schwebekörper-Durchflussmesser ohne Ventil, Direktablesung, PTFE und PCTEF-Fittings, 3/8" NPT(F); 2,500 ml/min Wasser
  MFLX32056-12
Das wirtschaftliche Design umfasst Sicherheitsfunktionen zum Dosieren der aggressivsten Flüssigkeiten.
  • Abnehmbarer Polycarbonat-Schild sorgt für zusätzliche Sicherheit
  • Einzeln auf Lecks geprüft, gewährleistet die Dichtigkeit*
  • Die Führungsstange des Sichtröhrchens verhindert das Schwingen des Schwimmers in dynamischen Systemen
Ideal für den Einsatz in Anwendungen, die die hohe Reinheit/Hochtemperatureignung von Fluorpolymeren erfordern. Zu den üblichen Anwendungen gehören Säuren, Ätzmittel, Lösungsmittel und hochreine Flüssigkeiten.
Der massive PTFE-Schwimmer ist konzipiert, um den Durchflussbereich jedes Messgeräts zu maximieren. So bietet er vielen verfügbaren Modelle ein hervorragendes Turn-Down-Verhältnis. Durchflussmesser verfügen über direkt ablesbare Wasserskalen.
*Bewertung der Dichtheit von 1 x 10-7 Sccs Helium oder besser.
  • Maximale Durchflussrate:
    2,5 L/min
  • Genauigkeit:
    ±5% des Messbereichs
  • Bezeichnung:
    Direkt ablesbarer Voll-PTFE/PFA-Inline-Durchflussmesser, 800 bis 2.500 ml/min
  • Seq:
    07
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    32056-12
  • Float material:
    PTFE
  • Flow Tube material:
    PTFE und PFA
  • Max. Betriebstemperatur:
    121 °C (250 °F)
  • Garantie:
    1 Jahr
  • VE:
    1
  • Gehäusematerial:
    PC
  • Fitting material:
    PTFE und PCTFE
  • Media type:
    Wasser
  • Process connection:
    0,375" NPT(F)
Frequently Bought Together