Masterflex® Inline-Schwebekörper-Durchflussmesser mit Doppelmedien, Direktes Ablesen, PTFE-Fitting; 1,5 GPM Luft/Wasser
Catalog # MFLX32053-02
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Austauschbare Medien und Skalen bieten Flexibilität.
- Skala drehen, um Raten für luftähnliche oder wasserähnliche Flüssigkeiten anzuzeigen
- Benetzte Teile aus PTFE/Glas sind ideal für aggressive Chemikalien
- Die wegbrechbare Rückplatte schützt das Personal im Falle eines Druckstoßausbruchs
- Verwendung in Labor- oder Forschungsanwendungen, die eine hohe Reinheit erfordern
- Ventileinheiten bieten sowohl Kontrolle als auch Anzeige der Durchflussmenge
Messgeräte zur Messung aggressiver wasserähnlicher Flüssigkeitslösungen und aggressiver luftähnlicher Gasgemische. Die doppelte Wasserskala zeigt Durchflussraten in Gallonen pro Minute (gpm) und Litern pro Minute (LPM) an; Die Doppelluftskala zeigt Durchflussraten in Norm-Kubikfuß pro Minute (scfm) und Liter pro Minute (LPM) an.
Durchflussmesser werden individuell auf 1 x 10-7 Sccs Helium oder besser getestet.
- Maximale Durchflussrate:200000 ml/min
- Genauigkeit:±5% des Messbereichs
- Max. Druck:100 psi
- Bezeichnung:Inline-Schwebekörper-Durchflussmesser mit Doppelmedien/-skala, Direktes Ablesen, PTFE-Fitting; 1,5 gal./min Luft/Wasser
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Modell:32053-02
- Float material:PTFE
- Flow Tube material:Borosilikatglas
- Max. air flow rate:200000 ml/min
- Max. water flow rate:5750 ml/min
- Max. Betriebstemperatur:65 °C (150 °F)
- Reproduzierbarkeit:±5% des Messbereichs
- Garantie:1 Jahr
- VE:1
- Gehäusematerial:Aluminium
- Fitting material:PTFE und PCTFE
- Process connection:0,375" NPT(F)
- Valve:Nein
Frequently Bought Together