ContactUsLinkComponent
Masterflex® Durchflussmesser mit variablem Messbereich, Direktableseskala, PFA-Gehäuse und PTFE-Fittings, 75-mm-Skala; 400 ml/min Wasser
Artikelnr. MFLX32050-04
undefined
Masterflex® Durchflussmesser mit variablem Messbereich, Direktableseskala, PFA-Gehäuse und PTFE-Fittings, 75-mm-Skala; 400 ml/min Wasser
Artikelnr. MFLX32050-04
Über diesen Artikel
Eine einzigartige Kombination von robustem Rahmen und chemisch inerten medienberührenden Materialien.
  • Direkt ablesbare Durchflussmesser verfügen über eine kalibrierte Skala für ein bestimmtes Medium - eine Umrechnung der Messwerte zur Ermittlung der Durchflussmenge ist nicht erforderlich
  • Verwendung mit Wasser für Labor- und Industrieanwendungen
  • Der starre Aluminiumrahmen ist PFA-beschichtet, um korrosiven Umgebungsmedien zu widerstehen
  • Ideal für Anwendungen mit ultrareinem Wasser oder hochkorrosiven Lösungsmitteln
Diese Durchflussmesser sind hervorragend für Ätzmittel und Reinstwasser geeignet, wie sie beispielsweise in der Halbleiterfertigung gebräuchlich sind. Jeder Durchflussmesser wird einzeln mithilfe eines Massenspektrometer-Leckerkennungsgeräts geprüft und für eine Leckagedichtigkeit von 1x10–7 sccs Helium oder besser zertifiziert. Eine Polycarbonat-Frontabdeckung bietet eine Vergrößerung um 16 % und ermöglicht die Ablesung aus größeren Entfernungen. Der Skalenbereich beträgt 75 mm bei Durchflussmessern für 5 000 ml/min oder weniger und 125 mm bei Durchflussmessern für 13 l/min und höher. Alle Modelle werden mit Korrelationsdiagrammen für Wasser geliefert.
  • Maximale Durchflussrate:
    400 ml/min
  • Min. Durchflussrate:
    50 ml/min
  • Genauigkeit:
    ±5% des Messbereichs
  • Max. Druck:
    100 psi
  • Bezeichnung:
    Korrelierter Durchflussmesser aus PTFE/PFA zur Schalttafelmontage, 1/4" NPT(F), 50 bis 400 ml/min
  • Seq:
    03
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    32050-04
  • Float material:
    PTFE
  • Flow Tube material:
    PTFE
  • Leak integrity:
    <0,0000001 cm³/s Helium
  • Max. Betriebstemperatur:
    121 °C (250 °F)
  • Garantie:
    1 Jahr
  • VE:
    1
  • Gehäusematerial:
    PTFE
  • Fitting material:
    PTFE
  • Pipe size:
    1/4"
  • Process connection:
    0,25" NPT(F)
Frequently Bought Together