ContactUsLinkComponent
Masterflex® Durchflussmesser mit Ventil und variablem Messbereich für hochauflösende Messungen, Korrelierte Daten, Hoher Fluss, Fittings aus Aluminium, 65-mm-Skala; 58,5 LPM Luft
Masterflex® Durchflussmesser mit Ventil und variablem Messbereich für hochauflösende Messungen, Korrelierte Daten, Hoher Fluss, Fittings aus Aluminium, 65-mm-Skala; 58,5 LPM Luft
Catalog # MFLX32044-40
undefined
Masterflex® Durchflussmesser mit Ventil und variablem Messbereich für hochauflösende Messungen, Korrelierte Daten, Hoher Fluss, Fittings aus Aluminium, 65-mm-Skala; 58,5 LPM Luft
Catalog # MFLX32044-40
About this item
Einfacheres Ablesen mit um 16% vergrößerter Skala.
  • Korrelierte Durchflussmesser verfügen über eine generische Skala - Referenzdurchflusskurven, die für eine Vielzahl von Medien, Temperaturen und Drücken kalibriert sind, um die Durchflussrate zu ermitteln│Verwendbar mit einer Vielzahl von Medien für Labor- und Industrieanwendungen
Aluminium ist wirtschaftlich und eignet sich für den allgemeinen Einsatz mit nicht korrosiven Gasen und Flüssigkeiten. Edelstahl hält höheren Temperaturen und Drücken stand und zeichnet sich durch eine hervorragende chemische Verträglichkeit aus. Messgeräte mit Ventilen verfügen über am Boden/Einlass montierte Ventile, die typischerweise für Überdruck bei Flüssigkeiten und Gasen verwendet werden. Das Ventil kann so umkonfiguriert werden, dass es oben/am Auslass montiert wird, in den meisten Fällen für Vakuumanwendungen. Alle entsprechenden Durchflussmesser werden mit Datenblättern für Wasser und Luft bei Standardtemperatur und -druck (STP) geliefert.
  • Maximale Durchflussrate:
    58500 ml/min
  • Genauigkeit:
    ±2% des Messbereichs
  • Max. Druck:
    200 psi
  • Bezeichnung:
    Durchflussmesser mit variablem Messbereich und Ventil für hochauflösende Messungen, Korrelierte Daten, Hoher Durchfluss, Fittings aus Aluminium, 65-mm-Skala; 58,5 L/min Luft
  • Seq:
    03
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    32044-40
  • Float material:
    Carboloy
  • Flow Tube material:
    Borosilikatglas
  • Max. air flow rate:
    58500 ml/min
  • Max. argon flow rate:
    50200 ml/min
  • Max. CO₂ flow rate:
    47950 ml/min
  • Max. H₂ flow rate:
    220500 ml/min
  • Max. helium flow rate:
    148114 ml/min
  • Max. N₂ flow rate:
    60618 ml/min
  • Max. O₂ flow rate:
    55539 ml/min
  • Max. water flow rate:
    1866 ml/min
  • O-Ring material:
    Buna-N
  • Max. Betriebstemperatur:
    121 °C (250 °F)
  • Reproduzierbarkeit:
    ±0,25%
  • Garantie:
    1 Jahr
  • VE:
    1
  • Gehäusematerial:
    Aluminium
  • Fitting material:
    Aluminium
  • Process connection:
    0,125" NPT(F)
  • Valve:
    Ja
  • Valve material:
    Aluminium
Frequently Bought Together