Masterflex® Durchflussmesser mit variablem Messbereich und Ventil für hochauflösende Messungen, Korrelierte Daten, Gehäuse und Fittings aus Aluminium, 65-mm-Skala; 23,169 L/min Luft
Artikelnr. MFLX32044-36
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Einfacheres Ablesen mit um 16% vergrößerter Skala.
- Korrelierte Durchflussmesser verfügen über eine generische Skala - Referenzdurchflusskurven, die für eine Vielzahl von Medien, Temperaturen und Drücken kalibriert sind, um die Durchflussrate zu ermitteln│Verwendbar mit einer Vielzahl von Medien für Labor- und Industrieanwendungen
Aluminium ist wirtschaftlich und eignet sich für den allgemeinen Einsatz mit nicht korrosiven Gasen und Flüssigkeiten. Edelstahl hält höheren Temperaturen und Drücken stand und zeichnet sich durch eine hervorragende chemische Verträglichkeit aus. Messgeräte mit Ventilen verfügen über am Boden/Einlass montierte Ventile, die typischerweise für Überdruck bei Flüssigkeiten und Gasen verwendet werden. Das Ventil kann so umkonfiguriert werden, dass es oben/am Auslass montiert wird, in den meisten Fällen für Vakuumanwendungen. Alle entsprechenden Durchflussmesser werden mit Datenblättern für Wasser und Luft bei Standardtemperatur und -druck (STP) geliefert.
- Maximale Durchflussrate:23169 ml/min
- Genauigkeit:±2% des Messbereichs
- Max. Druck:200 psi
- Bezeichnung:Durchflussmesser mit variablem Messbereich und Ventil für hochauflösende Messungen, Korrelierte Daten, Gehäuse und Fittings aus Aluminium, 65-mm-Skala; 23.169 L/min Luft
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Modell:32044-36
- Float material:Glas
- Flow Tube material:Borosilikatglas
- Max. air flow rate:23169 ml/min
- Max. argon flow rate:19817 ml/min
- Max. CO₂ flow rate:19379 ml/min
- Max. H₂ flow rate:80752 ml/min
- Max. helium flow rate:51380 ml/min
- Max. N₂ flow rate:23506 ml/min
- Max. O₂ flow rate:21686 ml/min
- Max. water flow rate:522 ml/min
- O-Ring material:Buna-N
- Max. Betriebstemperatur:121 °C (250 °F)
- Reproduzierbarkeit:±0,25%
- Garantie:1 Jahr
- VE:1
- Gehäusematerial:Aluminium
- Fitting material:Aluminium
- Process connection:0,125" NPT(F)
- Valve:Ja
- Valve material:Aluminium
Frequently Bought Together