Masterflex® Schwebekörper-Durchflussmesser ohne Ventil, Direktes Ablesen, PTFE-Fittings, 65-mm-Skala; 35 std mL/min Wasserstoff
MFLX32007-24
Ideal für Gasanwendungen bei denen Metallkomponenten minimiert werden müssen.
- Transparente vordere Schutzabdeckung verbessert die Leseauflösung um 16 %
- Robustes Design mit gehäuseumschlossenem Durchflussrohr
- Die Röhrchen verfügen über eine eingeschmolzene Keramikskala als präzise, dauerhafte Messhilfe
Diese Messgeräte machen Korrelationstabellen mit direkt ablesbaren Skalen für einzelne Routinegase überflüssig. Die inerten PTFE- und glasberührenden Teile bieten in Kombination mit dem starren Rahmen aus eloxiertem Aluminium eine einzigartige Lösung für Reinstgasanwendungen. Durchflussrohre sind austauschbar.
- Maximale Durchflussrate:35 ml/min
- Genauigkeit:±5% des Messbereichs
- Max. Druck:100 psi
- Bezeichnung:Schwebekörper-Durchflussmesser ohne Ventil, Direktes Ablesen, PTFE-Fittings, 65-mm-Skala; 35 std ml/min Wasserstoff
- Seq:16
- Environmentally Preferable:
- Modell:32007-24
- Float material:Glas
- Flow Tube material:Borosilikatglas
- Max. H₂ flow rate:35 ml/min
- O-Ring material:PTFE
- Max. Betriebstemperatur:65 °C (150 °F)
- Reproduzierbarkeit:±0,25% des Messbereichs
- Garantie:1 Jahr
- VE:1
- Gehäusematerial:Aluminium, acrylic, PC
- Fitting material:PTFE
- Media type:Wasserstoff
- Process connection:0,125" NPT(F)
- Valve:Nein
Frequently Bought Together