Masterflex® Variable-Area Flowmeter without Valve, Direct Reading, PTFE Fittings, 65-mm Scale; 1 std LPM Carbon Dioxide
Artikelnr. MFLX32007-14
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Ideal für Gasanwendungen bei denen Metallkomponenten minimiert werden müssen.
- Transparente vordere Schutzabdeckung verbessert die Leseauflösung um 16 %
- Robustes Design mit gehäuseumschlossenem Durchflussrohr
- Die Röhrchen verfügen über eine eingeschmolzene Keramikskala als präzise, dauerhafte Messhilfe
Diese Messgeräte machen Korrelationstabellen mit direkt ablesbaren Skalen für einzelne Routinegase überflüssig. Die inerten PTFE- und glasberührenden Teile bieten in Kombination mit dem starren Rahmen aus eloxiertem Aluminium eine einzigartige Lösung für Reinstgasanwendungen. Durchflussrohre sind austauschbar.
- Maximale Durchflussrate:1000 ml/min
- Genauigkeit:±5% des Messbereichs
- Max. Druck:100 psi
- Bezeichnung:Schwebekörper-Durchflussmesser ohne Ventil, Direktes Ablesen, PTFE-Fittings, 65-mm-Skala; 1 std L/min Kohlendioxid
- Seq:15
- Environmentally Preferable:
- Modell:32007-14
- Float material:Glass
- Flow Tube material:Borosilicate glass
- Max. CO₂ flow rate:1000 ml/min
- O-Ring material:PTFE
- Max. Betriebstemperatur:65 °C (150 °F)
- Reproduzierbarkeit:±0,25% full-scale
- Garantie:1 year
- VE:1
- Gehäusematerial:Aluminium, acrylic, PC
- Fitting material:PTFE
- Process connection:0,125" NPT(F)
- Valve:No
Frequently Bought Together