Masterflex® Schwebekörper-Durchflussmesser mit Ventil, Direktes Ablesen, PTFE-Fitting, 150-mm; 5 std LPM Helium
Catalog # MFLX32006-74
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Ideal für Gasanwendungen bei denen Metallkomponenten minimiert werden müssen.
- Transparente vordere Schutzabdeckung verbessert die Leseauflösung um 16 %
- Robustes Design mit gehäuseumschlossenem Durchflussrohr
- Die Röhrchen verfügen über eine eingeschmolzene Keramikskala als präzise, dauerhafte Messhilfe
Diese Messgeräte machen Korrelationstabellen mit direkt ablesbaren Skalen für einzelne Routinegase überflüssig. Die inerten PTFE- und glasberührenden Teile bieten in Kombination mit dem starren Rahmen aus eloxiertem Aluminium eine einzigartige Lösung für Reinstgasanwendungen. Durchflussrohre sind austauschbar.
- Maximale Durchflussrate:5 L/min
- Genauigkeit:±5% des Messbereichs
- Bezeichnung:PTFE-Glas-Durchflussmesser, 150 mm, mit Ventil, Helium, 5 std L/min
- Seq:06
- Environmentally Preferable:
- Flow Tube material:Borosilikatglas
- O-Ring material:PTFE
- Max. Betriebstemperatur:65 °C (150 °F)
- Reproduzierbarkeit:±0,25% des Messbereichs
- Garantie:1 Jahr
- VE:1
- Fitting material:PTFE
- Gas type:Helium
- Media type:Helium
- Process connection:0,125" NPT(F)
- Valve:Ja
- Valve material:PTFE
Frequently Bought Together