Sock-Screen-Dichtung, EPDM, 16-SS Mesh, 0.75 Länge, 2“ Klemmengröße
Artikelnr. MFLX30563-26
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Höhere Partikelkapazität für höheren Partikeldurchfluss.
- Ideal für Tank-zu-Tank-Transferleitungen, Inline-Flüssigkeitsaufbereitung und Pumpenschutz
- Höhere Kapazität als Standard-Siebdichtungen, daher weniger Ausfallzeit für die Flüssigkeitsleitung
Sock-Screen-Dichtungen verlängern die Laufzeit Ihrer Leitungen zwischen dem Auswechseln und Reinigen von Standard-Siebdichtungen. Diese Dichtungen verfügen über ein erweitertes, sockenförmiges Netz mit 300% mehr Oberfläche und eignen sich ideal für Leitungen mit höherer Partikelzahl und größeren Durchflussmengen. Dichtungen sind aus platingehärtetem Silikon, EPDM, FKM-Elastomer und Buna N erhältlich. Wählen Sie zwischen zwei Maschengrößen: 10 oder 16. Die Dichtungen entsprechen den Anforderungen der USP-Klasse VI, der FDA und der cGMP und erfüllen die Hygienestandards ASME-BPE und USDA. Alle Dichtungen sind frei von tierischen Bestandteilen.
- Maschenweite:16
- Sanitary clamp size (Port 1):2"
- Connection type:Hygiene
- Bezeichnung:Sock-Screen-Dichtung, EPDM, 16-SS Mesh, 0.75 Länge, 2“ Klemmengröße
- Environmentally Preferable:
- VE:1
- Fitting material:EPDM
- Sanitary gasket size:2"
- Garantie:1 Jahr
Frequently Bought Together