Smart Gasket Dichtung zur Hygienischen Probenahme, Viton, 3 Port, 3/4" Tri-Clamp
Artikelnr. MFLX30544-06
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Mit Smart Gasket können Sie Proben aus einer Sanitärleitung entnehmen oder Messwerte ablesen.
- Messen Sie die Temperatur, entnehmen Sie eine Probe oder dosieren Sie Chemikalien in Ihre Prozessleitung.
- Installation zwischen zwei Sanitäranschlüssen.
Smart Gasket wird als Standard-Sanitärdichtung mit Standard-Tri-Clamp®-Anschlüssen verwendet. Die Dichtungen haben geformte Öffnungen, die es ermöglichen, entweder ein Thermoelement oder Probenahmerohre in die Leitung einzuführen. Bestellen Sie die entsprechende Smart Gasket-Klemme separat.
- Sanitary clamp size (Port 1):3/4"
- Connection type:Hygiene
- Bezeichnung:3/4" Tri-Clamp, 3 Port, Viton, Je
- Seq:19
- Environmentally Preferable:
- VE:1
- Fitting material:Viton
- Sanitary gasket size:3/4"
- No. of ports:3
- Garantie:1 Jahr
Frequently Bought Together