Smart Gasket Dichtung zur Hygienischen Probenahme, Silikon, 3 Port, 1/2" Tri-Clamp
Catalog # MFLX30544-00
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Mit Smart Gasket können Sie Proben aus einer Sanitärleitung entnehmen oder Messwerte ablesen.
- Messen Sie die Temperatur, entnehmen Sie eine Probe oder dosieren Sie Chemikalien in Ihre Prozessleitung.
- Installation zwischen zwei Sanitäranschlüssen.
Smart Gasket wird als Standard-Sanitärdichtung mit Standard-Tri-Clamp®-Anschlüssen verwendet. Die Dichtungen haben geformte Öffnungen, die es ermöglichen, entweder ein Thermoelement oder Probenahmerohre in die Leitung einzuführen. Bestellen Sie die entsprechende Smart Gasket-Klemme separat.
- Sanitary clamp size (Port 1):1/2"
- Connection type:Hygiene
- Bezeichnung:1/2" Tri-Clamp, 3 Port, Silikon, Je
- Seq:08
- Environmentally Preferable:
- VE:1
- Fitting material:Platingehärtetes Silikon
- Sanitary gasket size:1/2"
- No. of ports:3
- Garantie:1 Jahr
Frequently Bought Together