Smart Gasket G-TH-100-V-1 1" Tri-Clamp Dichtung, 1 Port, Viton, Je
Artikelnr. MFLX30542-10
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Mit Smart Gasket können Sie Proben aus einer Sanitärleitung entnehmen oder Messwerte ablesen.
- Messen Sie die Temperatur, entnehmen Sie eine Probe oder dosieren Sie Chemikalien in Ihre Prozessleitung.
- Installation zwischen zwei Sanitäranschlüssen.
Smart Gasket wird als Standard-Sanitärdichtung mit Standard-Tri-Clamp®-Anschlüssen verwendet. Die Dichtungen haben geformte Öffnungen, die es ermöglichen, entweder ein Thermoelement oder Probenahmerohre in die Leitung einzuführen. Bestellen Sie die entsprechende Smart Gasket-Klemme separat.
- Sanitary clamp size (Port 1):1"
- Connection type:Hygiene
- Bezeichnung:1" Tri-Clamp, 1 Port, Viton, Je
- Seq:06
- Environmentally Preferable:
- VE:1
- Fitting material:Viton
- Sanitary gasket size:1"
- No. of ports:1
- Garantie:1 Jahr
Frequently Bought Together