Smart Gasket 1" Tri-Clamp Dichtung, 1 Port, EPDM; JE 1
MFLX30542-09
Mit Smart Gasket können Sie Proben aus einer Sanitärleitung entnehmen oder Messwerte ablesen.
- Messen Sie die Temperatur, entnehmen Sie eine Probe oder dosieren Sie Chemikalien in Ihre Prozessleitung.
- Installation zwischen zwei Sanitäranschlüssen.
Smart Gasket wird als Standard-Sanitärdichtung mit Standard-Tri-Clamp®-Anschlüssen verwendet. Die Dichtungen haben geformte Öffnungen, die es ermöglichen, entweder ein Thermoelement oder Probenahmerohre in die Leitung einzuführen. Bestellen Sie die entsprechende Smart Gasket-Klemme separat.
- Sanitary clamp size (Port 1):1"
- Connection type:Hygiene
- Bezeichnung:1" Tri-Clamp, 1 Port, EPDM, Je
- Seq:05
- Environmentally Preferable:
- VE:1
- Fitting material:EPDM
- Sanitary gasket size:1"
- No. of ports:1
- Garantie:1 Jahr
Frequently Bought Together