EPDM Screen Sanitary Gasket, Size 40 SS Mesh, 3/4" ; 1/Pk
Catalog # MFLX30537-42
Supplier: Avantor Fluid Handling
Specifications
See all product configurations- Catalog No:
- MFLX30537-42
- MFLX30537-82
- MFLX30537-20
- MFLX30537-84
- MFLX30537-08
- MFLX30537-66
- MFLX30537-24
- MFLX30537-80
- MFLX30537-22
- MFLX30537-62
- MFLX30537-48
- MFLX30537-64
- MFLX30537-44
- MFLX30537-04
- MFLX30537-68
- MFLX30537-46
- MFLX30537-60
- MFLX30537-40
- MFLX30537-06
- MFLX30537-26
- MFLX30537-86
- MFLX30537-88
- MFLX30537-28
- Connection type:
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Garantie:
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- Currently Viewing
Specifications
About this item
Schützen Sie Ihre Pumpen, Ventile und andere Komponenten im Fließweg.
- Vorfilterung vor kritischen Membranfiltern
- Erzeugen Sie Turbulenzen für eine verbesserte Stoff- oder Wärmeübertragung
- Zur Reinigung in Chromatographieanwendungen
Dichtungen mit Sieb können mit standardmäßigen Dichtungen für Hygieneklemmen ausgetauscht werden. Dichtungen sind in platingehärtetem Silikon, Viton® EPDM, PTFE und Tuf-Steel in Maschenweiten von 10, 20, 40, 60 und 100 erhältlich. Sieb wird aus 316L SS hergestellt. Dichtung entspricht USP Klasse VI-, USDA-, 3-A-, und cGMP-Kriterien. FDA-konform. Alle Dichtungen sind frei von tierischen Bestandteilen. Jede Dichtung wird individuell verkauft.
EPDM-Dichtungen bieten eine kostengünstige Lösung zum Übertragen von Wasser, Acetonen und Ketonen. Dichtungen sind ideal für chemische Prozessanwendungen; der Temperaturbereich liegt zwischen –65 und 212 °F (–54 und 100 °C).
- Maschenweite:40
- Sanitary clamp size (Port 1):3/4"
- Connection type:Hygiene
- Bezeichnung:EPDM Hygiene-Dichtung mit Sieb, Größe 40 SS Mesh, 3/4“; 1/Pck
- Environmentally Preferable:
- VE:1
- Fitting material:EPDM
- Particle size retained:381 µm
- Sanitary gasket size:0,75"
- Garantie:1 year
Frequently Bought Together