Über diesen Artikel
Schützen Sie Ihre Pumpen, Ventile und andere Komponenten im Fließweg.
- Vorfilterung vor kritischen Membranfiltern
- Erzeugen Sie Turbulenzen für eine verbesserte Stoff- oder Wärmeübertragung
- Zur Reinigung in Chromatographieanwendungen
Dichtungen mit Sieb können mit standardmäßigen Dichtungen für Hygieneklemmen ausgetauscht werden. Dichtungen sind in platingehärtetem Silikon, Viton® EPDM, PTFE und Tuf-Steel in Maschenweiten von 10, 20, 40, 60 und 100 erhältlich. Sieb wird aus 316L SS hergestellt. Dichtung entspricht USP Klasse VI-, USDA-, 3-A-, und cGMP-Kriterien. FDA-konform. Alle Dichtungen sind frei von tierischen Bestandteilen. Jede Dichtung wird individuell verkauft.
Viton® Dichtungen zeichnen sich durch eine hervorragende chemische Beständigkeit gegenüber zahlreichen Säuren und Laugen aus. Minimieren Sie Ausfallzeiten—Viton-Dichtungen sind weich und leicht zu installieren. Die Beständigkeit gegen Verhärtung und Versprödung verhindert Undichtigkeiten auch nach längerer Installation. Viton-Dichtungen eignen sich perfekt für Hochtemperaturanwendungen von –25 bis 400 °F (–32 bis 204 °C)
- Maschenweite:10
- Sanitary clamp size (Port 1):1-1/2"
- Connection type:Hygiene
- Bezeichnung:Vitondichtung, 10 MESH, Größe 1-1/2“
- Seq:20
- Environmentally Preferable:
- VE:1
- Fitting material:Viton
- Particle size retained:1905 µm
- Sanitary gasket size:1,5"
- Garantie:1 Jahr