FMI RH0CKCLF Series R Valveless Piston Pump Head, Low Flow, Ceramic, 3/16"
Catalog # MFLX07117-67
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Masterflex® L/S® oder Antriebe der Q-Serie.
- Keine Ventile, die verstopfen oder verschleißen können
- Für Anwendungen mit geringem Durchfluss
- Kynar® Pumpenkörper widerstehen harten Chemikalien
- Pumpenköpfe der R-Serie sind mit rotierenden Kolben ausgestattet, um ein Verstopfen zu verhindern—ideal zum Pumpen von Visco
Compression fittings accept 1/4" OD tubing. For a complete assembly, order series R pump head and a Masterflex L/S® or series Q drive. Adapter kits let you attach pump heads to drives.
Die Fließeigenschaften können je nach Flüssigkeit variieren.
- Ø:4,76 mm
- Genauigkeit:±1%
- Bezeichnung:Ventilloser Kolbenpumpenkopf der R-Serie, geringer Durchfluss, Keramik, 3/16“
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Modell:07117-67
- Inlet connection:1/4" OD compression
- VE:1
Frequently Bought Together