FMI RH0CKC Series R Valveless Piston Pump Head, 0.05 mL/stroke
Catalog # MFLX07117-66
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Masterflex® L/S® oder Antriebe der Q-Serie.
- Keine Ventile, die verstopfen oder verschleißen können
- Für Anwendungen mit geringem Durchfluss
- Kynar® Pumpenkörper widerstehen harten Chemikalien
- Pumpenköpfe der R-Serie sind mit rotierenden Kolben ausgestattet, um ein Verstopfen zu verhindern—ideal zum Pumpen von Visco
Compression fittings accept 1/4" OD tubing. For a complete assembly, order series R pump head and a Masterflex L/S® or series Q drive. Adapter kits let you attach pump heads to drives.
Die Fließeigenschaften können je nach Flüssigkeit variieren.
- Ø:4,76 mm
- Förderleistung:0,05 ml/stroke
- Maximale Durchflussrate:90 ml/min
- Genauigkeit:±1%
- Max. Druck:100 psi
- Max. Viskosität:500 cP
- Min. flow rate:0 ml/min
- Bezeichnung:Ventilloser Kolbenpumpenkopf der R-Serie, 0,05 mL/Hub
- Höhe:5,8 cm
- Länge:8,9 cm
- Seq:03
- Environmentally Preferable:
- Modell:07117-66
- Wetted materials:Alumina ceramic, Kynar®
- Inlet connection:1/4" OD compression
- Outlet connection:1/4" OD compression
- Suction lift, wet:4572 mm of H₂O (180" H₂O)
- Max. temperature:100 °C (212 °F)
- VE:1
- Breite:5,8 cm
Frequently Bought Together