Micropump Low-Flow Pumpenkopf, druckbelastet, 0,042 mL/Umdrehung
Artikelnr. MFLX07002-33
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Wir bieten eine Auswahl an C-Mount für Ihre Low-Flow-Anwendungen.
- Findet Verwendung bei Anwendungen, die einen hohen Anfangsdifferenzdruck erfordern. Die Saugschuhkonstruktion gewährleistet einen vollständigen Flüssigkeitstransfer für eine verbesserte volumetrische Genauigkeit
- Der Wirkungsgrad der Pumpe steigt mit zunehmendem Förderdruck
Der kompakte Pumpenkopf benötigt einen Antrieb um korrekt zu funktionieren. Antrieb muss separat bestellt werden. Optional Service-Kit Enthält: Getriebe, Saugschuh, Wellendichtungen und Federn Separat zu bestellen. Kontaktieren Sie unsere Anwendungsspezialisten zur weiteren Unterstützung.
- Förderleistung:0,042 ml/rev
- Maximale Durchflussrate:336 ml/min
- Max. Viskosität:100 cP
- Seal material:PTFE
- Bezeichnung:Low-Flow Pumpenkopf, druckbelastet, 0,042 ml/Umdrehung
- Environmentally Preferable:
- Differential pressure:2,8 bar (40 psi)
- Duty cycle continuous:Ja
- Gear material:Carbon-Graphit
- Inlet connection:0.125 NPT(F)
- Outlet connection:0.125 NPT(F)
- Particulates:Nein
- Relief valve:Nein
- Run dry:Unter 30 Sekunden
- Min. temperature:–46 °C (–50 °F)
- Max. temperature:177 °C (350 °F)
- Garantie:1 Jahr
- Body material:316 Edelstahlfühler
- VE:1
- Max. motor RPM:8000 rpm
Frequently Bought Together