Keine Abstriche bei der Eignung für Präzision.
- Korrelierte Durchflussmesser verfügen über eine generische Skala - Referenzdurchflusskurven, die für eine Vielzahl von Medien, Temperaturen und Drücken kalibriert sind, um die Durchflussrate zu ermitteln│Verwendbar mit einer Vielzahl von Medien für Labor- und Industrieanwendungen
Aluminium ist wirtschaftlich und eignet sich für den allgemeinen Einsatz mit nicht korrosiven Gasen und Flüssigkeiten. Messing ist günstig und gut für die Verwendung mit Wasser geeignet. Edelstahl hält höheren Temperaturen und Drücken stand und zeichnet sich durch eine hervorragende chemische Verträglichkeit aus. Messgeräte mit Ventilen verfügen über am Boden/Einlass montierte Ventile, die typischerweise für Überdruck bei Flüssigkeiten und Gasen verwendet werden. Das Ventil kann so umkonfiguriert werden, dass es oben/am Auslass montiert wird, in den meisten Fällen für Vakuumanwendungen. Alle entsprechenden Durchflussmesser werden mit Datenblättern für Wasser und Luft bei Standardtemperatur und -druck (STP) geliefert.
- Maximale Durchflussrate:814 ml/min
- Genauigkeit:±2% des Messbereichs
- Max. Druck:200 psi
- Bezeichnung:Schwebekörper-Durchflussmesser mit Ventil mit hoher Auflösung, Korrelierte Ablesung, Messinggehäuse und -fittings, 150-mm-Skala; 814 ml/min Luft
- Seq:54
- Environmentally Preferable:
- Modell:03295-14
- Float material:316 Stainless Steel
- Flow Tube material:Borosilicate glass
- Max. air flow rate:814 ml/min
- Max. argon flow rate:676 ml/min
- Max. CO₂ flow rate:728 ml/min
- Max. H₂ flow rate:2496 ml/min
- Max. helium flow rate:1290 ml/min
- Max. N₂ flow rate:824 ml/min
- Max. O₂ flow rate:753 ml/min
- Max. water flow rate:20,4 ml/min
- O-Ring material:Buna-N
- Max. Betriebstemperatur:121 °C (250 °F)
- Reproduzierbarkeit:±0,25%
- Garantie:1 year
- VE:1
- Gehäusematerial:Brass
- Fitting material:Chrome-plated brass
- Process connection:0,125" NPT(F)
- Valve:Yes
- Valve material:Chrome-plated brass