Masterflex® Schwebekörper-Durchflussmesser, Korrelierte Ablesung, Aluminiumgehäuse und -fittings, 65-mm-Skala, 522 mL/min Luft
Artikelnr. MFLX03266-17
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Keine Abstriche bei der Eignung für Präzision.
- Korrelierte Durchflussmesser verfügen über eine generische Skala - Referenzdurchflusskurven, die für eine Vielzahl von Medien, Temperaturen und Drücken kalibriert sind, um die Durchflussrate zu ermitteln│Verwendbar mit einer Vielzahl von Medien für Labor- und Industrieanwendungen
Aluminium ist wirtschaftlich und eignet sich für den allgemeinen Einsatz mit nicht korrosiven Gasen und Flüssigkeiten. Messing ist günstig und gut für die Verwendung mit Wasser geeignet. Edelstahl hält höheren Temperaturen und Drücken stand und zeichnet sich durch eine hervorragende chemische Verträglichkeit aus.
- Maximale Durchflussrate:522 ml/min
- Genauigkeit:±2% des Messbereichs
- Bezeichnung:65-mm Korrelierte Durchflussmesser, ohne Ventil, Aluminium, 522 ml/min Luft
- Seq:09
- Environmentally Preferable:
- Modell:03266-17
- Float material:Glas
- Flow Tube material:Borosilikatglas
- O-Ring material:Buna-N
- Max. Betriebstemperatur:121 °C (250 °F)
- Reproduzierbarkeit:±0,25%
- Garantie:1 Jahr
- VE:1
- Gehäusematerial:Aluminium
- Fitting material:Aluminium
- Process connection:0,125" NPT(F)
Frequently Bought Together