Über diesen Artikel
Keine Abstriche bei der Eignung für Präzision.
- Korrelierte Durchflussmesser verfügen über eine generische Skala - Referenzdurchflusskurven, die für eine Vielzahl von Medien, Temperaturen und Drücken kalibriert sind, um die Durchflussrate zu ermitteln│Verwendbar mit einer Vielzahl von Medien für Labor- und Industrieanwendungen
Aluminium ist wirtschaftlich und eignet sich für den allgemeinen Einsatz mit nicht korrosiven Gasen und Flüssigkeiten. Messing ist günstig und gut für die Verwendung mit Wasser geeignet. Edelstahl hält höheren Temperaturen und Drücken stand und zeichnet sich durch eine hervorragende chemische Verträglichkeit aus. Messgeräte mit Ventilen verfügen über am Boden/Einlass montierte Ventile, die typischerweise für Überdruck bei Flüssigkeiten und Gasen verwendet werden. Das Ventil kann so umkonfiguriert werden, dass es oben/am Auslass montiert wird, in den meisten Fällen für Vakuumanwendungen. Alle entsprechenden Durchflussmesser werden mit Datenblättern für Wasser und Luft bei Standardtemperatur und -druck (STP) geliefert.
- Maximale Durchflussrate:49,1 ml/min
- Genauigkeit:±2% des Messbereichs
- Max. Druck:200 psi
- Bezeichnung:Schwebekörper-Durchflussmesser mit Ventil mit hoher Auflösung, Korrelierte Ablesung, Aluminiumgehäuse und -fittings, 150-mm-Skala; 49,1 ml/min Luft
- Seq:16
- Environmentally Preferable:
- Modell:03227-04
- Float material:Glass
- Flow Tube material:Borosilicate glass
- Max. air flow rate:49,1 ml/min
- Max. argon flow rate:53,5 ml/min
- Max. CO₂ flow rate:56,4 ml/min
- Max. H₂ flow rate:94 ml/min
- Max. helium flow rate:46,2 ml/min
- Max. N₂ flow rate:48 ml/min
- Max. O₂ flow rate:42 ml/min
- Max. water flow rate:0,49 ml/min
- O-Ring material:Buna-N
- Max. Betriebstemperatur:121 °C (250 °F)
- Reproduzierbarkeit:±0,25%
- Garantie:1 year
- VE:1
- Gehäusematerial:Aluminium
- Fitting material:Aluminum
- Process connection:0,125" NPT(F)
- Valve:Yes
- Valve material:Aluminum