AuftragsverfolgungKontakt
Masterflex® Plastic Ball Valves, Two-way Right Angle, Avantor® | Avantor
Masterflex® Plastic Ball Valves, Two-way Right Angle, Avantor®
Ball valve, 2-way right angled, 1/4" NPT(F) x 1/4" barb, PVC with EPDM seals, NPT(F) x Barbed, 1/4" NPT(F), 1/4" Barb, 0,25 NPT(F), 7
Artikelnr. MFLX01378-56
Masterflex® Plastic Ball Valves, Two-way Right Angle, Avantor®
Artikelnr. MFLX01378-56
Masterflex® Plastic Ball Valves, Two-way Right Angle, Avantor®
Masterflex® Plastic Ball Valves, Two-way Right Angle, Avantor®
Ball valve, 2-way right angled, 1/4" NPT(F) x 1/4" barb, PVC with EPDM seals, NPT(F) x Barbed, 1/4" NPT(F), 1/4" Barb, 0,25 NPT(F), 7
Preis
21,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Nonmetallic wetted parts ideal for water and mild aqueous solutions.
  • Maximum pressure: 125 psi (8.6 bar)
  • Maximum temperature: 140 °F (60 °C)
Ball valves are designed primarily for on/off service.
Spezifikationen
  • Verbindungstyp:
    NPT(F) x Barbed
  • Portgröße:
    0,25 NPT(F)
  • Bezeichnung:
    Ball valve, 2-way right angled, 1/4" NPT(F) x 1/4" barb, PVC with EPDM seals
  • Seq:
    06
  • Cv:
    7
  • Inlet port:
    1/4" NPT(F)
  • Outlet port:
    1/4" Barb
  • Cat. No.:
    MFLX01378-56
  • Modell:
    01378-56
  • Max. Druck:
    125 psi
  • Orifice:
    11,0998 mm (0,437")
  • Max. temperature:
    60 °C (140 °F)
  • Garantie:
    6 Months
  • Innen-Ø Schlauch:
    0,25"
  • Medienberührte Materialien:
    PVC