Masterflex® Manifold Mixing Solenoid Valve, PEEK; 4 In/1 Out; 24 VDC
Artikelnr. MFLX01356-11
Lieferant: Avantor Fluid Handling
CE Compliant
Über diesen Artikel
Hält aggressiven Flüssigkeiten stand.
- Hervorragend für Systeme mit mehreren Flüssigkeiten oder Gasregelsysteme mit aggressiven oder hochreinen Flüssigkeiten
- Medienberührende Teile aus PTFE oder PEEK
- Dauerbetrieb und hohe Lebensdauer
- Geeignet für Druck- oder Vakuumanwendung
Diese stromlos geschlossenen Magnetmischventile zeichnen sich durch geringen Energieverbrauch, minimales Totvolumen und schnelle Reaktionszeiten für alle Ihre Mischanforderungen aus. Alle Ventile sind mit PTFE-beschichteten Zuleitungsdrähten im Format 15" (Maß 26) versehen. Spezialbestellungen sind möglich für Ventile mit unterschiedlichem Membran- und Gehäusematerial oder größeren Durchflusswerten.—Erfragen Sie nähere Informationen telefonisch.
- Verbindungstyp:UNF
- Max. Druck:Eingangsport: 20 psi / Gemeinsamer Port: 35 psi
- Netzanschluss:24 VDC, 2,6 W
- Seal material:PTFE
- Bezeichnung:Mischverteiler-Magnetventil, PEEK; 4 Ein/1 Aus; 24 VDC
- Seq:11
- Environmentally Preferable:
- Modell:01356-11
- Wetted materials:PEEK, PTFE
- Max. temperature:70 °C (158 °F)
- Garantie:2 years
- Orifice:1,5875 mm (0,0625")
- VE:1
- Flow pattern:4 Solenoid, 4 inlet, 1 outlet
- Inlet port:1/4"-28 UNF
- Outlet port:1/4"-28 UNF
Frequently Bought Together