ContactUsLinkComponent
Booster S, Sprühpistole Gewinde 28/410, Hebel/Verschluss/Düse gelb opak E354, Korpus grün transparent M489, Sieb weiß, Sprüh/Schaum, Hub 2,0 ml, Steigrohr 220mm ab Dichtung 1 * 351 ST
Artikelnr. RIXI8324128410220G
Lieferant:  RIXIUS
Booster S, Sprühpistole Gewinde 28/410, Hebel/Verschluss/Düse gelb opak E354, Korpus grün transparent M489, Sieb weiß, Sprüh/Schaum, Hub 2,0 ml, Steigrohr 220mm ab Dichtung 1 * 351 ST
Artikelnr. RIXI8324128410220G
Lieferant:  RIXIUS
Frequently Bought Together