Specifications
See all product configurations- Catalog No:
- MFLX78018-64-IT
- MFLX78018-65-IT
- MFLX78018-66-IT
- MFLX78018-63-IL
- MFLX78018-63
- MFLX78018-63-EU
- MFLX78018-63-IN
- MFLX78018-63-IT
- MFLX78018-63-UK
- MFLX78018-66-EU
- MFLX78018-64-UK
- MFLX78018-65-EU
- MFLX78018-64-EU
- MFLX78018-63-AU
- MFLX78018-63-CH
- MFLX78018-66-UK
- MFLX78018-63-DK
- MFLX78018-65-UK
- Modell:
- 78018-64
- 78018-65
- 78018-66
- 78018-63
- 78018-63
- 78018-63
- 78018-63
- 78018-63
- 78018-63
- 78018-66
- 78018-64
- 78018-65
- 78018-64
- 78018-63
- 78018-63
- 78018-66
- 78018-63
- 78018-65
- CE regulatory approval:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Max. Druck:
- 6,8 bar (100 psi)
- 6,8 bar (100 psi)
- 6,8 bar (100 psi)
- 6.8 bar (100 psi)
- 6,8 bar (100 psi)
- 6,8 bar (100 psi)
- 6,8 bar (100 psi)
- 6,8 bar (100 psi)
- 6,8 bar (100 psi)
- 6,8 bar (100 psi)
- 6,8 bar (100 psi)
- 6,8 bar (100 psi)
- 6,8 bar (100 psi)
- 6,8 bar (100 psi)
- 6,8 bar (100 psi)
- 6,8 bar (100 psi)
- 6,8 bar (100 psi)
- 6,8 bar (100 psi)
- Min. motor RPM:
- 1 rpm
- 1 rpm
- 1 rpm
- 1 rpm
- 1 rpm
- 1 rpm
- 1 rpm
- 1 rpm
- 1 rpm
- 1 rpm
- 1 rpm
- 1 rpm
- 1 rpm
- 1 rpm
- 1 rpm
- 1 rpm
- 1 rpm
- 1 rpm
- Tube ext.Ø, inlet:
- 0,25"
- 0,25"
- 0,25"
- 0,25"
- 0,25"
- 0,25"
- 0,25"
- 0,25"
- 0,25"
- 0,25"
- 0,25"
- 0,25"
- 0,25"
- 0,25"
- 0,25"
- 0,25"
- 0,25"
- 0,25"
- Tube ext.Ø, outlet:
- 0,25"
- 0,25"
- 0,25"
- 0,25"
- 0,25"
- 0,25"
- 0,25"
- 0,25"
- 0,25"
- 0,25"
- 0,25"
- 0,25"
- 0,25"
- 0,25"
- 0,25"
- 0,25"
- 0,25"
- 0,25"
- UL(Canada) regulatory approval:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- UL(US) regulatory approval:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Wetted materials:
- Ceramic (alumina), PVDF
- Ceramic (alumina), ETFE
- Ceramic (alumina), PVDF
- Ceramic (alumina), ETFE
- Ceramic (alumina), ETFE
- Ceramic (alumina), ETFE
- Ceramic (alumina), ETFE
- Ceramic (alumina), ETFE
- Ceramic (alumina), ETFE
- Ceramic (alumina), PVDF
- Ceramic (alumina), PVDF
- Ceramic (alumina), ETFE
- Ceramic (alumina), PVDF
- Ceramic (alumina), ETFE
- Ceramic (alumina), ETFE
- Ceramic (alumina), PVDF
- Ceramic (alumina), ETFE
- Ceramic (alumina), ETFE
- Garantie:
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- Currently Viewing
Specifications
About this item
Erreichen Sie hohen Druck, Genauigkeit und Wiederholgenauigkeit—mit einer intuitiven Touchscreen-Oberfläche.
- MasterflexLive® ist eine sichere, cloudfähige Plattform zur Regelung und Überwachung von Masterflex-Pumpen
- Kompakte Tischpumpen optimieren die Benutzerfreundlichkeit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit
- 5“ (12,7 cm) kapazitiver TFT/RGB-Touchscreen mit scharfer Auflösung und weitem Sichtwinkel
- Flexible Betriebssteuerung über Bildschirm oder analoge Fernsteuerung
- Kontinuierlicher Betrieb, Volumenabgabe und terminierte Abgabe—Chargensteuerung und Intervall-/Aus-Zeit in Volumen- und Zeitmodus
- Mit der Pumpe können Sie häufig verwendete Dosierprogramme für eine schnelle Einrichtung speichern und abrufen
- Tropfschutz und Anstieg der Drehzahl im Volumenabgabemodus—zur Gewährleistung der Genauigkeit und Verringerung von Probenverluste
- Der ventillose Kolbenpumpenkopf ist wartungsarm und weist weniger Kolbenfresser oder Verstopfungen auf
- Dreistufiger Benutzerzugriff – gibt Ihnen die Möglichkeit zu bestimmen, wer die Pumpe auf welcher Stufe bedienen darf
Diese Antriebe bieten Leistungsfähigkeit und präzise digitale Steuerung—ideal für Flüssigkeitstransfer, Dosieren und automatisierte Prozesse.
MasterflexLive® ist eine sichere, cloudfähige Plattform zur Regelung und Überwachung von Masterflex-Pumpen; Echtzeitbenachrichtigungen aller Pumpenparameter – einschließlich Geschwindigkeit, Durchflussrate, Abgabemenge und mehr. Sie können kritische Prozesse rund um die Uhr und ohne Personal vor Ort überwachen und anpassen. Push-Benachrichtigungen weisen auf Betriebsbedingungen und Fehlermeldungen hin.
Internetverbindung durch Wi-Fi oder Standard-Ethernet (RJ45)-Buchse und der Rückseite des Antriebs. Über den USB-Anschluss können Firmware-Updates direkt in die Pumpe geladen werden.
Ventillose Kolbenpumpenköpfe verfügen über einen kleinen Hubraum, der für hervorragende Präzision sorgt. Die Köpfe sind vollständig von Null bis Maximum verstellbar.
https://uk.vwr.com/cms/tech-article-ac-power-plugs-sockets-universal-pattern-guide.
- Ø:4,76 mm
- Maximale Durchflussrate:90 ml/min (0,05 Hübe/min)
- Leistung:90 - 260 VAC; 50/60 Hz
- Max. Druck:6,8 bar (100 psi)
- Bezeichnung:Digitaler Kolbenpumpenantrieb mit MasterflexLive und Ventillosem Kolbenpumpenkopf, Keramik/PVDF/Keramik 90 ml/min; 115/230 VAC
- Höhe:16 cm
- Länge:19,4 cm
- Seq:42
- Environmentally Preferable:
- Modell:78018-64
- Wetted materials:Ceramic (alumina), PVDF
- CE regulatory approval:Yes
- Min. motor RPM:1 rpm
- Tube ext.Ø, inlet:0,25"
- Tube ext.Ø, outlet:0,25"
- UL(Canada) regulatory approval:Yes
- UL(US) regulatory approval:Yes
- Garantie:2 years
- VE:1
- Breite:147,32 mm
- Electrical plug type:IT
- Max. motor RPM:1800 rpm