About this item
Vielseitige Pumpen für genaue Flüssigkeitszufuhr mit geringem Durchfluss – mit einer intuitiven Touchscreen-Schnittstelle.
- Kompakte Tischpumpen optimieren die Benutzerfreundlichkeit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit│12,7 cm (5") kapazitiver TFT/RGB-Touchscreen zum Schalten in gleicher Ebene für einen klaren, weiten Sichtwinkel
- Flexible Betriebssteuerung über Bildschirm oder analoge Fernsteuerung
- Kontinuierlicher Betrieb, Volumenabgabe und terminierte Abgabe - Chargensteuerung und Intervall-/Aus-Zeit in Volumen- und Zeitmodus
- Tropfschutz und Anstieg der Drehzahl im Volumenabgabemodus – zur Gewährleistung der Genauigkeit und Verringerung von Probenverluste
- Miniflex®-Pumpenkopf eignet sich für kontinuierliche Schläuche für saubere, ununterbrochene Flüssigkeitswege
- Dreistufiger Benutzerzugriff - gibt Ihnen die Möglichkeit zu bestimmen, wer die Pumpe bedienen darf und auf welcher Stufe
MasterflexLive® ist eine sichere, cloudfähige Plattform zur Regelung und Überwachung von Masterflex-Pumpen; Echtzeitbenachrichtigungen aller Pumpenparameter – einschließlich Geschwindigkeit, Durchflussrate, Abgabemenge und mehr. Sie können kritische Prozesse rund um die Uhr und ohne Personal vor Ort überwachen und anpassen. Push-Benachrichtigungen weisen auf Betriebsbedingungen und Fehlermeldungen hin. Internetverbindung über die Standard-Ethernet-(RJ45)-Buchse an der Rückseite des Antriebs. Über den USB-Anschluss können Firmware-Updates direkt in die Pumpe geladen werden. Der Miniflex-Pumpenkopf verfügt über einen weiten Verschlusswinkel, der den Rückfluss von Flüssigkeiten bis zum Nenndruck des Schlauchs verhindert. Selbstschmierende Rollen aus thermoplastischem Polyester sind reibungsarm und langlebig für einen reibungslosen Betrieb und eine lange Lebensdauer.
https://uk.vwr.com/cms/tech-article-ac-power-plugs-sockets-universal-pattern-guide.
- Maximale Durchflussrate:380 ml/min
- Leistung:90 - 260 VAC; 50/60 Hz
- Genauigkeit:±0,1%
- Cloud-verbunden:Ja
- Steuertyp:Digital
- Frequenz:50/60 Hz
- Max. Druck:3 bar (45 psi)
- Min. flow rate:0.008 ml/min
- Anzahl der Kanäle:2
- Spannung:90 - 260 VAC
- Bezeichnung:Reglo Miniflex® Digitale Pumpe mit MasterflexLive™, Zwei-Kanal; 115/230 VAC
- Höhe:157 mm
- Länge:229 mm
- Seq:18
- Environmentally Preferable:
- Modell:78018-42
- Duty cycle:Kontinuierlich
- Anti-Tropf:Ja
- Digital dispensing:Ja
- Drive IP rating:IP 31
- Max. flow rate per channel:190 ml/min
- Min. flow rate per channel:0.004 ml/min
- Min. RPM:0,1 U/min
- Open-head sensor:Ja
- Remote I/O:RJ45 Ethernet; USB; 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA, 0 bis 10 V, Start/Stopp, Richtung und Vorfüllen via DB-25
- Reversible motor:Ja
- Tubing sizes accepted:L/S® 13, 14, 16
- Washdown capable:Nein
- Antrieb:Reglo
- Anzahl der Rollen:3
- Garantie:2 Jahre
- Series:Reglo
- VE:1
- Pumpenkopf:77220-30 (L/S® Miniflex® Kopf)
- Breite:147 mm
- Gehäusematerial:ABS plastic and aluminium
- Electrical plug type:IT
- Max. RPM:350 rpm