Vielseitige Mehrkanalpumpen für genaue Flüssigkeitszufuhr mit geringer Strömung – mit einer intuitiven Touchscreen-Schnittstelle.
- Kompakte Tischpumpen optimieren die Benutzerfreundlichkeit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit
- 12,7 cm (5") kapazitiver TFT/RGB-Touchscreen zum Schalten in gleicher Ebene für einen klaren, weiten Sichtwinkel
- Flexible Betriebssteuerung über Bildschirm oder analoge Fernsteuerung
- Kontinuierlicher Betrieb, Volumenabgabe und zeitliche Abgabe - Chargensteuerung und Intervall-/Aus-Zeit in Volumen- und Zeitmodus
- Mit der Pumpe können Sie häufig verwendete Dosierprogramme speichern und abrufen, um sie schnell einzurichten
- Tropfschutz und Anstieg der Drehzahl im Volumenabgabemodus – zur Gewährleistung der Genauigkeit und Verringerung von Probenverlusten
- Pumpen mit Kassetten eignen sich für Schläuche mit 3 Stoppern für die einfache Installation und Schlauchrückhaltung
- Dreistufiger Benutzerzugriff - gibt Ihnen die Möglichkeit zu bestimmen, wer die Pumpe bedienen darf und auf welcher Stufe
MasterflexLive® ist eine sichere, cloudfähige Plattform zur Regelung und Überwachung von Masterflex-Pumpen; Echtzeitbenachrichtigungen aller Pumpenparameter – einschließlich Geschwindigkeit, Durchflussrate, Abgabemenge und mehr. Sie können kritische Prozesse rund um die Uhr und ohne Personal vor Ort überwachen und anpassen. Push-Benachrichtigungen weisen auf Betriebsbedingungen und Fehlermeldungen hin. Internetverbindung über die Standard-Ethernet-(RJ45)-Buchse an der Rückseite des Antriebs. Über den USB-Anschluss können Firmware-Updates direkt in die Pumpe geladen werden. Schlauchkassetten (im Lieferumfang) nehmen Schläuche mit 3 Stoppern auf und können für schnelle Schlauchwechsel einfach ein-/ausgebaut werden. Zugelassene Schläuche reichen von 0.13 bis 3.17 mm ID und ermöglichen einen großen Flussbereich.Wählen Sie die für Sie passende Schlauchgröße und Ausführung mit drei Stoppern (wird separat verkauft).
https://uk.vwr.com/cms/tech-article-ac-power-plugs-sockets-universal-pattern-guide.
- Maximale Durchflussrate:76 ml/min
- Leistung:90 - 260 VAC; 50/60 Hz
- Genauigkeit:±0,1%
- Cloud-verbunden:Ja
- Steuertyp:Digital
- Frequenz:50/60 Hz
- Max. Druck:1,5 bar (22 psi)
- Min. flow rate:0,0002 ml/min
- Anzahl der Kanäle:2
- Spannung:90 - 260 VAC
- Bezeichnung:Reglo Digitale Pumpe mit MasterflexLive™, 2-Kanal, 12-Rollen; 115/230 VAC
- Höhe:157 mm
- Länge:221 mm
- Seq:07
- Environmentally Preferable:
- Modell:78018-14
- Duty cycle:Continuous
- Anti-Tropf:Yes
- Digital dispensing:Yes
- Drive IP rating:IP 31
- Max. flow rate per channel:38 ml/min
- Min. flow rate per channel:0,0002 ml/min
- Min. RPM:0,2 rpm
- Open-head sensor:No
- Remote I/O:RJ45 Ethernet; USB; 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via DB-25
- Reversible motor:Yes
- Tubing sizes accepted:Three-stop 0,13 mm ID to 3,17 mm ID
- Washdown capable:No
- Antrieb:Reglo
- Anzahl der Rollen:12
- Garantie:2 years
- Series:Reglo
- VE:1
- Pumpenkopf:Cartridge
- Breite:147 mm
- Gehäusematerial:ABS plastic and aluminium
- Electrical plug type:IT
- Max. RPM:160 rpm